Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ Blood Säule
Code produit. 11922512
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Anzahl Reaktionen:
10
50
250
missing translation for 'unitSize'
10 Reaktionen
250 Reaktionen
50 Reaktionen
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 11922512
missing translation for 'mfr': Macherey-Nagel™ 740951.10
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Die genomische DNA schnell und einfach reinigen. NucleoSpin™ Blutsäulen ermöglichen die Entfernung von Blut und biologischen Flüssigkeiten aus genomischer DNA
Eigenschaften
  • Zur schnellen Aufreinigung qualitativ hochwertiger DNA aus Blut
  • Gebrauchsfertige DNA in unter 30 min
  • Vollständige Beseitigung von PCR-Inhibitoren
  • Geeignet für Vollblut, behandelt mit Citrat, EDTA, Heparin, CPDA
  • Kontinuierlich hohe DNA-Ausbeute
  • Eignet sich für die Isolierung viraler DNA
Anwendungen
  • Isolierung genomischer, bakterieller und viraler DNA
  • DNA aus Vollblut (menschliches oder tierisches Blut, frisch oder gefroren)
  • DNA aus Vollblut, das mit Citrat, EDTA, Heparin, CPDA behandelt wurde
  • DNA aus Serum, Plasma, Leukozytenfilm (Buffy Coat), Thrombozyten, Körperflüssigkeiten (z. B. Fruchtwasser)
  • DNA aus Zellkulturen
  • DNA für PCR, Southern Blot, enzymatische Reaktionen usw.
Spécification
Nachweisverfahren Silika-Membran-Technologie
Format Mini-Spin-Säule
Isolation Technology Silika-Membran-Technologie
Zur Verwendung mit (Geräte) PCR, Southern Blotting, enzymatische Reaktionen
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Isolierung genomischer, bakterieller und viraler DNA
Enthält 2 ml-Sammelröhrchen, Puffer, Proteinase K
Anzahl Reaktionen 10
Produkttyp NucleoSpin™ Blutsäule
Menge Je 1
Prüfzeit 30 min
Ertrag 4 bis 6 μg
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Gefahr
Catégorie de danger
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Mention de danger
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Conseils de prudence
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P264-Nach Gebrauch mit Wasser gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P330-Mund ausspülen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Enthält: guanidine hydrochloride / 2-propanol
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis