Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ Blood XL Säule
Click to view available options
Anzahl Reaktionen:
10
50
Packungsgröße:
10 Reaktionen
Beschreibung
NucleoSpin™ Blood XL wurde zur schnellen, großvolumigen Aufbereitung hochreiner genomischer DNA aus bis zu 10 ml Vollblut, Serum, Plasma oder anderen Körperflüssigkeiten entwickelt. Einfache Verarbeitung von Buffy Coat-Volumen bis zu 2 ml. Die Bindungskapazität der NucleoSpin™ Blood XL-Säulen beträgt etwa 700 μg genomischer DNA. Das Kit ermöglicht die Aufbereitung reiner genomischer DNA aus 2-10 ml humanem Vollblut mit einem A260/280-Verhältnis von 1.7 bis 1.9.Der typischer DNA-Ertrag liegt je nach Leukozytenkonzentration in der jeweiligen Blutprobe im Bereich von 20-30 μg pro ml gesundem menschlichem Blut. Es kann Blut verwendet werden, das mit EDTA, Citrat, Heparin oder CPDA behandelt wurde. Die Zeit zur Herstellung genomischer DNA aus Blut mit NucleoSpin™ Blood XL beträgt weniger als 1 Minuten. Die gewonnene DNA kann direkt als Template für PCR*-Reaktionen verwendet oder dem Endonuklease-Verdau unterzogen werden. Inhalt des Kits: NucleoSpin™ Blood XL-Säulen, 50 ml-Sammelröhrchen, 50 ml-Elutionsröhrchen, Puffer, Proteinase K.
- Silika-Membran-Technologie
- Ertrag: 200 μg bis 300 μg
- Probenmaterial: ≤10 ml/108 Zellen
- Elutionsvolumen: 500 μl bis 2, 000 μl
- Bindungsvermögen: >1,000μ g
- Vorbereitungszeit: 1 Std./Präp.
- Format: Mini-Spin-Säule
- Keine Verwendung organischer Lösungsmittel. Zur schnellen Isolierung genomischer DNA aus Vollblut, Serum, Plasma oder anderen Körperflüssigkeiten.
Spezifikation
Spezifikation
| Nachweisverfahren | Silika-Membran-Technologie |
| Format | Maxi-Zentrifugationssäule |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Vollblut, behandelt mit Citrat, EDTA, Heparin, CPDA |
| Enthält | 2 ml-Sammelröhrchen, Puffer, Proteinase K |
| Anzahl Reaktionen | 10 |
| Produkttyp | NucleoSpin™ Blut XL-Säule |
| Menge | Je 1 |
| Prüfzeit | 60min |
| Ertrag | 200 bis 300 μg |
Sicherheit und Handhabung
Gefahrenkategorie
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1