Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ DNA Insekt
Artikelnummer. 15523626
Change view
Click to view available options
Anzahl Reaktionen:
10
50
Packungsgröße:
10 Reaktionen
50 Reaktionen
Artikelnummer. Anzahl Reaktionen unitSize
15523626 10 10 Reaktionen
15533626 50 50 Reaktionen
2 options
Artikelnummer. 15523626
Marke: Macherey-Nagel™ 740470.10
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Kombiniert die enzymatische Lyse mit der mechanischen Zersetzung der Zellwände für eine effiziente Isolierung genomischer DNA aus einer Vielzahl von Proben von Insekten und Krustentieren (frisch, gefroren, getrocknet oder in Ethanol konserviert). Das komplette Kit enthält NucleoSpin™ Bead-Röhrchen.
Isolierung genomischer DNA aus Insekten und Krustentieren
  • Schnelles und praktisches Verfahren, das enzymatische Lyse und Bead-Aufbruch kombiniert
  • Geeignet für Insekten oder Krustentiere (z. B. Fruchtfliegen, Grillen, Mehlwürmer, Mückenlarven, Mücken)
  • Hochwertige DNA aus frischen, gefrorenen, getrockneten oder Ethanol-konservierten Proben
  • Bead-Röhrchen sind enthalten für schwer zu lysierende Insekten (aufgrund von Exoskeletten und verstärkten Zellwänden)
  • Effiziente Lyse – kompatibel mit den gängigsten Aufbruch-Geräten
  • Typische Downstream-Prozesse: Multiplex-PCR, Southern Blot, enzymatische Reaktionen
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Raumtemperatur (18–25 °C)
Format Mini-Spin-Säule
Isolation Technology Silikamembran-Technologie und mechanische Disruption (Bead-Röhrchen)
Probentyp Insekten- oder Krustentierproben (frisch, gefroren, getrocknet oder in Ethanol konserviert)
Effizienz Bindungsvermögen: 60 μg
Elutionsvolumen Elutionsvolumen: 25–200 μl
Zur Verwendung mit (Geräte) Disruptor (z. B. Vortex-Genie 2 mit MN-Bead-Röhrchenhalter), Zentrifuge, Vortex-Mischer
Zur Verwendung mit (Anwendung) Isolierung genomischer DNA aus Insekten und Krustentieren
Enthält NucleoSpin™ DNA-Insektensäule, NucleoSpin™ Bead-Röhrchen Typ D, Entnahmeröhrchen (2 ml), Puffer
Anzahl Reaktionen 10
Reinheit A260/A280: 1,7–1,9
Probenvolumen < 40 mg
Größe Fragmentgröße: 200 bp – ca. 50 kbp
Prüfzeit 35 Minuten/6 Preps
Ertrag < 25 μg (variiert je nach Probe und Disruptor)