Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ DNA Plasma Midi
Artikelnummer. 15658455
Click to view available options
Produkttyp:
Core-Kit
Komplettpaket
Packungsgröße:
48 Reaktionen
Artikelnummer. 15658455
Marke: Macherey-Nagel™ 740303.48
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Isolierung von zellfreier DNA aus bis zu 5 ml Blutplasma unter Verwendung des NucleoVac 96 Vakuumverteilers (separat erhältlich, MPN 740681). Das Kit ist für eine hohe Rückgewinnung von zirkulierender fragmentierter DNA ≥ 50 bp aus humanem EDTA-Plasma konzipiert.
Das NucleoSpin™ DNA Plasma-Midi-Kit wurde für die effiziente Isolierung zirkulierender DNA aus menschlichem Blutplasma entwickelt. Fragmentierte DNA von 50 bp und größer kann mit hoher Effizienz gereinigt werden.
  • Hervorragende Rückgewinnung fragmentierter zellfreier DNA
  • Parallelreinigung von 24 Proben – Adaptersatz für NucleoVac96 Mehrfach-Absaugvorrichtung erhältlich
  • Kann mit standardmäßigen manuellen und automatisierten Mehrfach-Absaugvorrichtungen verwendet werden
  • Optimiertes Protokoll für BCT™ (Streck-Röhrchen) für zellfreie DNA
  • Das Kit ist an vielen Robotern für die Handhabung von Flüssigkeiten vollständig automatisierbar
  • Das Protokoll folgt modernsten Binde-, Wasch- und Elutionsverfahren
  • Gebrauchsfertig für Downstream-Prozesse wie Echtzeit-PCR oder NGS
Spezifikation
Format Midi-Spin-Säule
Isolation Technology Silika-Membran-Technologie
Probentyp Blutplasma
Elutionsvolumen Elutionsvolumen: 200 μl (140 μl endgültiges Eluat)
Endprodukttyp Zellfreie DNA
Zur Verwendung mit (Geräte) Vakuum (z. B. NucleoVac 96 Vakuumkammer und Vakuumpumpe)
Zur Verwendung mit (Anwendung) DNA-Isolierung aus Blutplasma
Enthält NucleoSpin Plasma Midi-Säulen, Entnahmeröhrchen, Puffer, Proteinase K, Lyseblöcke
Anzahl Reaktionen 48
Produkttyp Komplettpaket
Reinheit Fragmentgröße: ≥ 50 bp
Probenvolumen 1–5 ml
Prüfzeit 90 min/24 Präparate
Ertrag Probenabhängig, typischerweise: 0.1 – 100 ng DNA/ml Plasma