Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ DNA RapidLyse, Mini-Kit zur schnellen DNA-Reinigung
Beschreibung
Die Isolierung genomischer DNA (gDNA) kann eine zeitraubende Aufgabe sein. Das NucleoSpin™ DNA RapidLyse-Kit wurde mit einer einzigartigen Pufferchemie entwickelt, um den Aufwand an Zeit, Arbeit und Geld zu minimieren.
- Einzigartige Lysechemie zur effizienten Freisetzung von gDNA aus Zellen, Geweben und Organen
- Leistungsfähige Lyse innerhalb maximal einer Stunde
- Hervorragende gDNA-Ausbeute im Vergleich zu Standardextraktionsmethoden
- Höchste Kosteneffizienz von gDNA-Reinigungsprodukten
Spezifikation
Spezifikation
| Format | Mini-Spin-Säule |
| Isolation Technology | Silika-Membran-Technologie |
| Probentyp | Eukaryotische Zellen, Organe (frisch, gefroren, getrocknet und in Ethanol konserviert), Abschnitte von Schwanz und Ohren |
| Effizienz | Bindungsvermögen: 60 μg |
| Elutionsvolumen | Elutionsvolumen: 60–100 μl |
| Endprodukttyp | genomische DNA |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Schnelle Extraktion genomischer DNA |
| Enthält | Säulen, 2 ml-Entnahmeröhrchen, Puffer, Proteinase K |
| Anzahl Reaktionen | 50 |
| Reinheit | A260/A280: 1,7–1,9 |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- NucleoSpin DNA RapidLyse
- Gefahr
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Contain: proteinase K, liquid(origin: tritirachium album)/1-dodecylpyridiniumchloride,guanidinium thiocyanat