Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ DNA RapidLyse
Artikelnummer. 15795412
Change view
Click to view available options
Anzahl Reaktionen:
10
50
250
Packungsgröße:
10 Reaktionen
250 Reaktionen
50 Reaktionen
Artikelnummer. Anzahl Reaktionen unitSize
15795412 10 10 Reaktionen
15715422 50 50 Reaktionen
15705422 250 250 Reaktionen
3 options
Artikelnummer. 15795412
Marke: Macherey-Nagel™ 740100.10
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Kostengünstiges Kit für die schnelle Isolierung und Reinigung genomischer DNA aus Schwanz- und Ohrschnitten, Organen und Zellen in einer Stunde oder weniger. Es gibt Kits mit 10, 50 oder 250 Preps.
Die Isolierung genomischer DNA (gDNA) kann eine zeitraubende Aufgabe sein. Das NucleoSpin™ DNA RapidLyse-Kit wurde mit einer einzigartigen Pufferchemie entwickelt, um den Aufwand an Zeit, Arbeit und Geld zu minimieren.
  • Einzigartige Lysechemie zur effizienten Freisetzung von gDNA aus Zellen, Geweben und Organen
  • Leistungsfähige Lyse innerhalb maximal einer Stunde
  • Hervorragende gDNA-Ausbeute im Vergleich zu Standardextraktionsmethoden
  • Höchste Kosteneffizienz von gDNA-Reinigungsprodukten
Spezifikation
Format Mini-Spin-Säule
Isolation Technology Silika-Membran-Technologie
Probentyp Eukaryotische Zellen, Organe (frisch, gefroren, getrocknet und in Ethanol konserviert), Abschnitte von Schwanz und Ohren
Effizienz Bindungsvermögen: 60 μg
Elutionsvolumen Elutionsvolumen: 60–100 μl
Endprodukttyp genomische DNA
Zur Verwendung mit (Anwendung) Schnelle Extraktion genomischer DNA
Enthält Säulen, 2 ml-Entnahmeröhrchen, Puffer, Proteinase K
Anzahl Reaktionen 10
Reinheit A260/A280: 1,7–1,9
Probenvolumen Bis zu 40 mg Frischgewicht, 1 x 106 Zellen
Prüfzeit 60 min oder weniger
Ertrag Bis zu 4 μg DNA pro mg Gewebe
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • NucleoSpin DNA RapidLyse
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: proteinase K, liquid(origin: tritirachium album)/1-dodecylpyridiniumchloride,guanidinium thiocyanat