Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ DNA RapidLyse
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Anzahl Reaktionen:
10
50
250
missing translation for 'unitSize'
10 Reaktionen
250 Reaktionen
50 Reaktionen
Descripción
Die Isolierung genomischer DNA (gDNA) kann eine zeitraubende Aufgabe sein. Das NucleoSpin™ DNA RapidLyse-Kit wurde mit einer einzigartigen Pufferchemie entwickelt, um den Aufwand an Zeit, Arbeit und Geld zu minimieren.
- Einzigartige Lysechemie zur effizienten Freisetzung von gDNA aus Zellen, Geweben und Organen
- Leistungsfähige Lyse innerhalb maximal einer Stunde
- Hervorragende gDNA-Ausbeute im Vergleich zu Standardextraktionsmethoden
- Höchste Kosteneffizienz von gDNA-Reinigungsprodukten
Especificaciones
Especificaciones
| Format | Mini-Spin-Säule |
| Isolation Technology | Silika-Membran-Technologie |
| Probentyp | Eukaryotische Zellen, Organe (frisch, gefroren, getrocknet und in Ethanol konserviert), Abschnitte von Schwanz und Ohren |
| Effizienz | Bindungsvermögen: 60 μg |
| Elutionsvolumen | Elutionsvolumen: 60–100 μl |
| Endprodukttyp | genomische DNA |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Schnelle Extraktion genomischer DNA |
| Enthält | Säulen, 2 ml-Entnahmeröhrchen, Puffer, Proteinase K |
| Anzahl Reaktionen | 10 |
| Reinheit | A260/A280: 1,7–1,9 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- NucleoSpin DNA RapidLyse
- Gefahr
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Enthält: proteinase K, liquid(origin: tritirachium album)/1-dodecylpyridiniumchloride,guanidinium thiocyanat
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido