Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ DNA Stuhl
Artikelnummer. 15563626
Change view
Click to view available options
Anzahl Reaktionen:
10
50
250
Packungsgröße:
10 Reaktionen
250 Reaktionen
50 Reaktionen
Artikelnummer. Anzahl Reaktionen unitSize
15563626 10 10 Reaktionen
15573626 50 50 Reaktionen
15859097 250 250 Reaktionen
3 options
Artikelnummer. 15563626
Marke: Macherey-Nagel™ 740472.10
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Kombiniert die enzymatische Lyse mit der mechanischen Zersetzung der Zellwände für eine effiziente Isolierung hochwertiger genomischer DNA aus allen Stuhlprobe, frisch oder gefroren. Das komplette Kit enthält NucleoSpin™ Bead-Röhrchen.
Isolierung genomischer DNA von Bakterien- und Epithelzellen aus Stuhlproben
  • Effizientes Verfahren, das enzymatische Lyse und Bead-Aufbruch kombiniert
  • Isolierung hochwertiger genomischer DNA (mikrobieller und Wirts-DNA) aus frischen und gefrorenen Proben
  • Geeignet für Stuhlproben – Fleischfresser, Allesfresser und Pflanzenfresser
  • Bead-Röhrchen für eine effiziente Lyse – kompatibel mit den meisten gängigen Aufbruch-Geräten
  • NucleoSpin™ Inhibitor-Entfernungssäulen sorgen für höchste Reinheit der isolierten DNA
  • Downstream-Prozesse: PCR, Echtzeit-PCR, Southern Blotting, Microarray-Technologie
Specifications
Inhalt und Lagerung Raumtemperatur (18–25 °C)
Format Mini-Spin-Säule
Isolation Technology Silikamembran-Technologie und mechanische Disruption (Bead-Röhrchen)
Probentyp Stuhlproben (Herbivoren, Allesfresser oder Carnivoren, frisch oder gefroren)
Effizienz Bindungsvermögen: 50 μg
Elutionsvolumen Elutionsvolumen: 30–100 μl
Zur Verwendung mit (Geräte) Disruptor (z. B. Vortex-Genie 2 mit MN-Bead-Röhrchenhalter), Zentrifuge, Vortex-Mischer
Zur Verwendung mit (Anwendung) Isolierung genomischer DNA aus Stuhlproben
Enthält DNA-Stuhlsäulen, Bead-Röhrchen Typ A, Inhibitor-Eliminationssäulen, Entnahmeröhrchen (2 ml), Entnahmeröhrchen (2 ml, Deckel), Puffer
Anzahl Reaktionen 10
Reinheit A260/A280: 1,7–1,9
Probenvolumen Ca. 200 mg (180 bis 220 mg)
Größe Fragmentgröße: 200 bp – ca. 50 kbp
Prüfzeit 60 Minuten/10 Preps
Ertrag Variiert je nach Probentyp, Qualität und Wassergehalt
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Hazard Statement
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.