Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ DNA Trace, ein Trichtersäulen-basiertes Kit zur DNA-Analyse aus forensischen Proben
Beschreibung
NucleoSpin™ DNA Trace wurde für die Gewinnung hochreiner genomischer DNA aus kleinsten Mengen von Gewebe, Zellen oder forensischen Proben entwickelt. Der NucleoSpin™ Trichtersäulen (NucleoSpin™ Die im Kit enthaltenen DNA Trace F-Säulen eignen sich ideal zum Sammeln von Nukleinsäurespuren aus großen Volumina. Die optimierte Form der NucleoSpin™ Trichtersäulen ermöglichen die Kombination aus großem Volumen und kleinem Durchmesser der Bindungsmembran. Die isolierte DNA NucleoSpin™ DNA Trace ist sofort einsatzbereit für gängige nachgelagerte Anwendungen wie die PCR.* , Echtzeit-PCR oder anderen enzymatischen Reaktionen. Die Silicamembran ist für die reversible Bindung sehr geringer Mengen an Nukleinsäuren aus verdünnten Proben optimiert, und DNA-Mengen im Nanogrammbereich können mit hoher Ausbeute verarbeitet werden. Die Membran kann außerdem bis zu 25 binden.μg genomischer DNA. Der geringe Durchmesser der Silicamembran ermöglicht Elutionsvolumina von nur 50 bis 100 μL einer Pufferlösung mit niedrigem Salzgehalt oder Wasser, was zu stark angereicherten Proben führt. 8 bis 12 NucleoSpin™ Die Verarbeitung von Trichtersäulen kann je nach verwendetem Zentrifugenrotor parallel erfolgen. Das Risiko einer Kreuzkontamination wird vermieden, indem die Trichtersäulen in 50 ml-Polyethylenröhrchen gegeben werden. Diese Röhrchen können mit Schraubverschlüssen verschlossen werden, wodurch ein in sich geschlossenes System entsteht. Für die Elution werden 0,5 ml-Elutionsröhrchen direkt an den Auslass der Trichtersäulen angebracht. Zur Isolierung genomischer DNA aus menschlichen Knochen sind zusätzliche Puffer erforderlich. – die maßgeschneiderten NucleoSpin™ DNA Trace Bone Buffer Set erforderlich. Kit-Bestandteile: NucleoSpin™ Trichtersäulen, 50-ml-Polyethylenröhrchen mit Schraubverschluss, 0,5-ml-Elutionsröhrchen, Puffer, Proteinase K.
- Silika-Membran-Technologie
- Probengröße: 10 mg Gewebe, < 10 5 Zellen
- Format: Trichtersäulen
- Typischer Ertrag > 10 ng
- Typische Erholung > 70 %
- Elutionsvolumen: 100 μL
- Zubereitungszeit: 60 Min./Vorbereitung
- Bindungskapazität: 20 μg
- Typische Empfindlichkeit: ≥ 1 ng
- Zubereitung hochreiner genomischer DNA aus kleinen Mengen von Geweben, Zellen und forensischen Proben, wie Flecken getrockneten Bluts.
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | 18 °C bis 25 °C |
| Format | Trichtersäule |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Isolation der DNA |
| Anzahl Reaktionen | 4 Aufreinigungen |