Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ DNA Yeast for the isolation of genomic DNA from yeast
Artikelnummer. 16865203
Click to view available options
Anzahl Reaktionen:
10
50
Packungsgröße:
10 Reaktionen
50 Reaktionen
UN 1993 Flammable liquid, n.o.s. (2-Propanol mixture) Chem class 3 product group III
Artikelnummer. 16865203
Marke: Macherey-Nagel™ 740236.50
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
UN 1993 Flammable liquid, n.o.s. (2-Propanol mixture) Chem class 3 product group III
Isolation of total DNA from yeast and fungi – MN Bead Tubes Type C included.
  • Optimierte Lyse mit MN Bead Tubes Typ C
  • Bis zu 100 mg Probeneingang
  • Hohe Ausbeute an genomischer DNA
Spezifikation
Bakterien- oder Hefenstamm Hefestamm
Zelltyp Verschiedene Hefearten wie Saccharomyces cerevisiae, Schizosachharomyces pombe und Pichia pastoris
Bead-Typ MN Bead-Röhrchen Typ C
Fassungsvermögen 60µ g
Säulentyp Mini-Spin-Säule
Inhalt und Lagerung 18°bis 25 °C
Beschreibung Isolierung der Gesamt-DNA aus Hefe und Pilzen
Nachweisverfahren Silika-Membran-Technologie
Format Mini-Spin-Säule
Isolation Technology Silikamembran-Technologie und mechanische Disruption (Bead-Röhrchen)
Probentyp Verschiedene Hefearten wie Saccharomyces cerevisiae, Schizosachharomyces pombe und Pichia pastoris
Elutionsvolumen 100 bis 200 µl
Endprodukttyp Genomische DNA
Zur Verwendung mit (Geräte) Zentrifuge, Vortexmischer
Zur Verwendung mit (Anwendung) Isolierung der gesamten DNA aus Hefe und Pilzen, qRT-PCR
Hochdurchsatz-Kompatibilität Nein
Enthält MN Bead-Röhrchen Typ C, NucleoSpin DNA-Hefesäulen, Entnahmeröhrchen und Puffer
Hauptbedienfelder Isolierung von DNA
Anzahl Reaktionen 50
Nukleinsäuretyp Genomische DNA
Produkttyp Nukleinsäure-Aufreinigungskit
Reinheit A260/A280: 1,6-2,0
Probenvolumen < 100 mg (Nassgewicht)
Quelle Pilze, Hefe
Spezies Saccharomyces cerevisiae, Schizosachharomyces pombe und Pichia pastoris
Ziel Genomische DNA
Verfahren Silika-Membran-Technologie
Prüfzeit 35 Min./Vorbereitung
Ertrag Bis zu 20 µg
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Nucleospin DNA Yeast kit, 50 reactions
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: guandinium thiocyanate, 1-dodecylpyridiniumchloride, 2-propanol