Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin Dx RNA Blut, IVD-Kit
Beschreibung
- Das NucleoSpin Dx RNA Blood Kit ist ein IVD Mini-Spin-Kit zur Isolierung menschlicher RNA aus Vollblut, das in SARSTEDTs gesammelt wurde. S-Monovette™ RNA Exact für die nachfolgende In-vitro-Diagnostik (gemäß IVDR 2017/746).
- Das Produkt liefert gereinigte humane RNA, die für nachfolgende Downstream-Analysen wie RT-PCR, qRT-PCR oder RNA-Seq verwendet werden kann, um Informationen über den RNA-Expressionsgrad in der Probe zu erhalten.
- Das Produkt wird von professionellen Anwendern in diagnostischen Laboren eingesetzt.
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | 50 Vorbereitungskurse, 15 bis 25 °C / 59 bis 77 °F |
| Beschreibung | Mini-Prep |
| Isolation Technology | Silika-Membran-Technologie |
| Elutionsvolumen | 60 μL oder 40 μL |
| Probentyp | Vollblut (spezifisch) |
| Effizienz | Bindungsvermögen: 200 μg |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Isolation der RNA |
| Anzahl Reaktionen | 50 Präp. |
| Produktlinie | NucleoSpin |
| Produkttyp | IVD-Kit |
| Show More |