Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ Nahrungssäule
Artikelnummer. 11952512
Change view
Click to view available options
Anzahl Reaktionen:
10 Aufreinigungen
250 Aufreinigungen
50 Aufreinigungen
Packungsgröße:
10 Reaktionen
250 Reaktionen
50 Reaktionen
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Anzahl Reaktionen unitSize
11952512 10 Aufreinigungen 10 Reaktionen
11922272 250 Aufreinigungen 250 Reaktionen
11972402 50 Aufreinigungen 50 Reaktionen
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11952512 Lieferant Macherey-Nagel™ Lieferanten-Nr. 740945.10
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Isolieren genomischer DNA aus Lebensmitteln und Futtermitteln. NucleoSpin™ -Futtermittel-Säulen eignen sich perfekt für die Isolierung kleiner DNA für eine Vielzahl von Downstream-Prozessen.
Eigenschaften
  • Für die schnelle Isolierung genomischer DNA aus Lebens- und Futtermitteln im kleinen Maßstab
  • Zur vollständigen Beseitigung von PCR-Inhibitoren–zum Erhalt qualitativ hochwertiger DNA
  • Selbst geringe Mengen teilweise degradierter DNA lassen sich aus komplexen Matrizen aufreinigen.
  • Schnelles und einfaches Gewinnen von DNA aus verschiedenen Probenmaterialien– höchste Flexibilität
Anwendungen
  • DNA aus komplexen Matrizen, z. B. verarbeitete Lebensmittel, Soja (Milch und Mehl), Schokolade, Frühstücksflocken, Fleisch, Futtermittel
  • Typische Downstream-Prozesse: Echtzeit-PCR, Southern Blot, enzymatische Reaktionen
Spezifikation
Nachweisverfahren Silika-Membran-Technologie
Format Mini-Spin-Säule
Zur Verwendung mit (Geräte) PCR, Southern Blotting, enzymatische Reaktionen
Enthält 2 ml-Sammelröhrchen, Puffer, Proteinase K
Anzahl Reaktionen 10 Aufreinigungen
Produkttyp DNA-Isolierungssäulen
Menge Je 1
Probenvolumen <200 mg
Prüfzeit 30 min
Ertrag 0,1 bis 10 μg
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: guanidine hydrochloride/dodecyl sulfate,sodium salt/ethanol