Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ gDNA Aufreinigung
Beschreibung
Das NucleoSpin™ gDNA Clean-up-Kit wurde für die schnelle Aufreinigung von zuvor isolierter, kleiner und besonders genomischer DNA mit hohem Molekulargewicht entwickelt. Es wird zur Reinigung und Konzentration genomischer DNA nach groben Extraktionsmethoden, z. B. mit Trizol, oder nach enzymatischen oder chemischen Reaktionen verwendet. Die zeitsparenden Verfahren ermöglichen eine Vorbereitungszeit von nur 15 Minuten für 10 Preps.
- Keine organischen Denaturierungsmittel oder Chloroformextraktionen erforderlich
- Alle Verunreinigungen wie Phenol, Enzyme, Salze, Farbstoffe, Etiketten, Nukleotide, kleine Oligonukleotide und sogar bis zu 5 % Detergenzien (z. B. SDS, Triton, Tween, Lauroylsarcosin) werden vollständig entfernt
- Bindungspuffer DB und Waschpuffer DW wurden entwickelt, um eine sehr schonende Bindung und Reinigung zu ermöglichen
- Hohe Rückgewinnungsraten von bis zu 90 % für DNA mit hohem Molekulargewicht (bis zu 50 kbp) sowie für kleine DNA-Fragmente bis 100 bp
- Die eluierte DNA ist für nachfolgende Anwendungen wie PCR, Endonuklease-Restriktion, Southern Blotting und Markierung gebrauchsfertig
NucleoSpin™ gDNA-Aufreinigungssäulen, Entnahmeröhrchen (2 ml), Bindepuffer DB, Waschpuffer DW, Elutionspuffer DE
Spezifikation
Spezifikation
| Format | Mini-Spin-Säule |
| Isolation Technology | Silika-Membran-Technologie |
| Probentyp | DNA (genomisch) |
| Effizienz | Wiederfindungsrate: 80 – 90 % |
| Elutionsvolumen | Elutionsvolumen: 50 bis 100 μl |
| Endprodukttyp | NucleoSpin gDNA-Aufreinigung |
| Enthält | NucleoSpin™ gDNA-Aufreinigungssäulen (50), 2 ml-Entnahmeröhrchen (50), Bindungspuffer DB (125 ml), Waschpuffer DW-Konzentrat (25 ml), Elutionspuffer DE (13 ml) |
| Anzahl Reaktionen | 50 |
| Produkttyp | NucleoSpin gDNA-Aufreinigung |
| Reinheit | A260/A280: 1,8–1,9 |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- Gefahr
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- MIXTURE LIST-Enthält: ethanol