Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ miRNA-Kit
Click to view available options
Anzahl Reaktionen:
10 Reaktionen
250 Reaktionen
50 Reaktionen
Packungsgröße:
10 Reaktionen
250 Reaktionen
50 Reaktionen
Beschreibung
Funktions
- Parallele Isolierung kleiner und großer RNA.
- RNA-Aufreinigung nach Größe fraktioniert:
- Isolierung nur kleiner RNA (<200 b),
- Isolierung kleiner RNA (<200 b) und großer RNA (>200 b) in zwei getrennten Fraktionen
- Isolierung von Gesamt-RNA (kleine und große RNA in einer Fraktion)
- Zusätzliche Isolierung der Gesamtproteinfraktion, die dann gebrauchsfertig für SDS-PAGE und Western Blot-Analysen ist
- Hervorragende RNA-Recovery und -Reinheit durch chaotrope Salzlyse ohne Phenol/Chloroform (Patent angemeldet)
- NucleoSpin™ Filter zue effizienten Probenhomogenisierung
- RDNase zur effizienten Beseitigung genomischer DNA an der Säule
Anwendungen
- Parallele Isolierung kleiner und großer RNA aus menschlichem/tierischem Gewebe und kultivierten Zellen, aus Pflanzengewebe und in Kombination mit Phenol-/Chloroform-Lyse (z. B. TRIzol™)
- Aufreinigung von siRNA und großer dsRNA aus DICER-Reaktionen
- Typische Downstream-Prozesse: Echtzeit-RT-PCR , Northern Blot, Chip-Hybridisierung
Spezifikation
Spezifikation
| Format | Mini-Spin-Säule |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Aufreinigung von siRNA und großer dsRNA aus DICER-Reaktionen |
| Enthält | NucleoSpin™ RNA-Säulen, NucleoSpin™ miRNA-Säulen, NucleoSpin™ Säulen zur Proteinentfernung, Probenröhrchen (2 ml, 2 ml-Deckel, 1.5 ml), NucleoSpin™ Filter, Puffer, RNase-freie rDNase |
| Anzahl Reaktionen | 10 Reaktionen |
| Produkttyp | NucleoSpin™ miRNA-Kit |
| RNase | Ja |
| Probengröße | Kleine RNA: < 200 nt, large RNA: > 200 nt |
| Prüfzeit | < 45 Min./6 Reaktionen und < 35 Min./6 Reaktionen |
| Ertrag | 10 μg kleine RNA, 95 μg große RNA) |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
- Karzinogenität Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
- H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Enthält: 1,4-dioxane, ethanol, guanidinium thiocyanate, 2-mercaptoethanol, rDNase