Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ Plant II, Mini-Kit zur DNA-Analyse aus Pflanzen
Artikelnummer. 11982382
Ansicht ändern
Click to view available options
Anzahl Reaktionen:
10 Aufreinigungen
250 Aufreinigungen
50 Aufreinigungen
Packungsgröße:
10 Reaktionen
250 Reaktionen
50 Reaktionen
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Anzahl Reaktionen Packungsgröße
11982382 50 Aufreinigungen 50 Reaktionen
11992492 10 Aufreinigungen 10 Reaktionen
11912262 250 Aufreinigungen 250 Reaktionen
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11982382 Lieferant Macherey-Nagel™ Lieferanten-Nr. 740770.50
Spotlight-Angebote
Verwenden Sie den Aktionscode 28038
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Isolieren und Reinigen genomischer DNA aus Pflanzenproben. NucleoSpin™ -Plant II-Kits ermöglichen eine verbesserte Ausbeute und Qualität der DNA.
Merkmale
  • Die zweite Generation zur schnellen Isolierung genomischer DNA aus Pflanzenproben
  • Höhere Ausbeute und Qualität
  • Zwei alternative Lysepuffer für eine optimale Verarbeitung verschiedener Proben und für höchste Flexibilität im Lieferumfang enthalten:
  • Lysepuffer PL1, basierend auf der CTAB-Lysemethode
  • Lysepuffer PL2, basierend auf der SDS-Lysemethode
  • NucleoSpin™ Filter zur Klärung des Lysats enthalten.
  • Verbesserte Pufferzusammensetzungen – höhere Ausbeute und Reinheit
  • Optimierte Silicamembran – verbesserte DNA-Bindung
  • RNase A im Lieferumfang enthalten
Anwendungen
  • DNA aus Pflanzenzellen und Gewebe
  • DNA aus Pilzen
  • Typische Downstream-Prozesse: PCR, Echtzeit-PCR, enzymatische Reaktionen
Spezifikation
Anzahl Reaktionen 50 Aufreinigungen
Produkttyp Anlage II
Probenvolumen <100 mg Nassgewicht, < 20 mg Trockengewicht
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • NucleoSpin Plant II
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: guanidine hydrochloride, ethanol/dodecylsulfate, sodium salt/guanidine hydrochloride, 2-propanol