Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ cfDNA XS, Mikro-Kit für zellfreie DNA aus Plasma
Artikelnummer. 12788562
Ansicht ändern
Click to view available options
Anzahl Reaktionen:
10 Aufreinigungen
250 Aufreinigungen
Packungsgröße:
10 Reaktionen
250 Reaktionen
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Anzahl Reaktionen Packungsgröße
12788562 250 Aufreinigungen 250 Reaktionen
12743570 10 Aufreinigungen 10 Reaktionen
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12788562 Lieferant Macherey-Nagel™ Lieferanten-Nr. 740900.250
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
XS Spin-Kit zur effizienten Isolierung zellfreier DNA aus kleinen Plasmaproben.
Spezifikation
Anzahl Reaktionen 250 Aufreinigungen
Produkttyp Plasma XS
Probenvolumen <240 μL (bis zu 720 μL mit Mehrfachbeladung)