Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ RNA Clean-up XS, Mikro-Kit zur RNA-Aufreinigung und -Konzentration
Spezifikation
Spezifikation
| Nachweisverfahren | Einphasenextraktion |
| Isolation Technology | Einphasenextraktion |
| Endprodukttyp | NucleoSpin™ RNA-Aufreinigung XS-Säule |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | RNA-Isolierung aus kultivierten Zellen, Tiergewebe, Pflanzengewebe, Mikroorganismen |
| Enthält | Entnahmeröhrchen, Entnahmeröhrchen (2 ml), Entnahmeröhrchen (1,5 ml), Puffer |
| Anzahl Reaktionen | 10 |
| Produkttyp | NucleoSpin™ RNA-Aufreinigung XS-Säule |
| Menge | Je 1 |
| Probengröße | <300 μL-Lösung enthaltend < 90 μgRNA |
| Form | Reagenz |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- NucleoSpin RNA Clean-up XS
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- MIXTURE LIST-Contain: guanidinium thiocyanate