Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ RNA-Midi-Kit zur RNA-Reinigung
Artikelnummer. 10551443
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
20 Packung
Packungsgröße:
20 Reaktionen
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10551443 20 Packung 20 Reaktionen
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. View return policy
Product Code. 10551443 Supplier Macherey-Nagel™ Supplier No. 740962.20
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Midi-Spin-Kit zur Isolierung von RNA höchster Integrität.
NucleoSpin™ RNA L ermöglicht die Isolierung von DNA-free Hochwertige RNA aus großen Mengen an Ausgangsmaterial, z. B. aus Zellkulturen, Gewebe, Bakterien und Hefen. Zellen werden durch Inkubation in einer Lösung mit einer großen Menge an chaotropen Ionen lysiert. Dieser Lysepuffer inaktiviert RNasen sofort, was geeignete Bindungsbedingungen schafft, die die Adsorption von RNA an die Silikamembran begünstigen. Nach der Lyse werden Homogenisierung und Viskositätsreduzierung durch Filtration mit NucleoSpin™ Filter L-Einheiten. An die Silikamembran gebundene kontaminierende DNA wird durch eine DNase I-Lösung beseitigt, die während der Vorbereitung direkt auf die Silikamembran aufgebracht wird. Optimale Bedingungen für die DNase werden erreicht, indem die Silikamembran vor der Behandlung mit einem spezifischen Entsalzungspuffer gewaschen wird. Salze, Metaboliten und makromolekulare zelluläre Komponenten werden durch einfache Waschschritte mit zwei verschiedenen Puffern entfernt. Die Gesamt-RNA wird schließlich mit RNase-freiem Wasser eluiert. Kit-Komponenten: NucleoSpin™ RNA-L-Säulen mit 15-ml-Sammelröhrchen und 15-ml-Elutionsröhrchen, NucleoSpin™ Filter L, Puffer, RNase-freie DNase I, DNase I-Reaktionspuffer, RNase-freies Wasser.
  • DNase I wurde zur Entfernung genomischer DNA hinzugefügt. NucleoSpin™ Filter zur Homogenisierung und Reduzierung der Lysatviskosität
  • Silika-Membran-Technologie
  • Ausbeute: 180 μg ( 10⁷ HeLa-Zellen), 620 μg (4 x 10⁷ HeLa-Zellen)
  • Probenmaterial: < 5 x 10⁷ kultivierte Zellen, < 10 10 Bakterienzellen, ≤ 3 x 10 8 Hefezellen, < 200 mg Gewebe
  • Typischer RIN: > 9
  • Elutionsvolumen: 500 μl
  • Bindekapazität: 700 μg
  • Zubereitungszeit: 80 Min. / 4 Portionen
  • Format: Midi-Spin-Säule. Isolierung von Gesamt-RNA aus kultivierten Zellen, Gewebe, Bakterien, Hefen und in Proben gelagerten Proben. RNAlater und RNA-Reinigung von Reaktionsmischungen.
Specifications
Bakterieller Gehalt < 1010 Zellen
Format Midi-Spin-Säule
Zur Verwendung mit (Anwendung) RNA-Isolierung aus Kulturzellen, Gewebe
Enthält NucleoSpin™ RNA-Midi-Säulen mit Entnahmeröhrchen (15 ml), Entnahmeröhrchen (15 ml), NucleoSpin™ Filter-Midi, Puffer, RNase-freie RDNase
Anzahl Reaktionen 20
Produkttyp NucleoSpin RNA-Midi-Kit
Menge 20 Packung
RNase Ja
Probengröße <5 x 107 kultivierte Zellen, < 200 mg menschliches/tierisches Gewebe, < 1010 Bakterienzellen, < 3 x 108 Hefezellen
Prüfzeit 80 min/4 Reaktion
Ertrag 18 μ-g-HeLa-Zelle, 62 μ-g-HeLa-Zelle
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • NucleoSpin RNA Midi (20)
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
Hazard Statement
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • EUH031-Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase.
Precautionary Statement
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: guanidinium thiocyanate, ethanol, rDNase