missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ RNA Pflanzen und Pilze

Artikelnummer. 15705543
Change view
Click to view available options
Anzahl Reaktionen:
10
50
250
Packungsgröße:
10 Reaktionen
250 Reaktionen
50 Reaktionen
Artikelnummer. Anzahl Reaktionen unitSize
15705543 10 10 Reaktionen
15715543 50 50 Reaktionen
15865244 250 250 Reaktionen
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15705543

Marke: Macherey-Nagel™ 740120.10

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Universalkit zur Isolierung von RNA mit hoher Integrität aus anspruchsvollen Pflanzen- und Pilzproben mithilfe von Mini-Zentrifugationssäulen mit Kieselgelmembran für die Verwendung in einer Vielzahl nachgelagerter Anwendungen. Es gibt Kits mit 10, 50 oder 250 Preps.

Pflanzen- und Pilzmaterial ist in Bezug auf Struktur, Zellwandzusammensetzung, biochemische Verbindungen und die Arten von Organen unterschiedlich. Häufig für die RNA-Isolierung verwendete Produkte können RNA aus anspruchsvollen Pflanzenproben häufig nicht effizient reinigen.

  • Maßgeschneiderte Protokolle für verschiedene Ausgangsmaterialien (z. B. Samen, Wurzeln, Stiele, Nadeln)
  • Praktische Handhabung und effiziente Isolierung von RNA mit hoher Integrität
  • NucleoSpin RNA-Pflanzen- und -Pilzfilter für die Lysatklärung sind enthalten
  • Entwickelt für Proben mit Sekundärmetaboliten, Zucker, Stärke oder anderen Verbindungen, die die Nukleinsäuren-Aufreinigungsmethoden beeinträchtigen
  • Auch einsetzbar für Standardproben wie Arabidopsis-Blätter
  • Typische Downstream-Prozesse: Echtzeit-RT-PCR, Northern Blot, Primer Extension, Array-Technologie, RNase-Protection-Assays

Spezifikation

Format Mini-Spin-Säule
Isolation Technology Silika-Membran
Elutionsvolumen 50 μl
Probentyp Pflanzen- oder Pilzmaterial (Samen, Wurzeln, Stiele, Nadeln)
Effizienz Bindungsvermögen: 200 μg
Endprodukttyp RNA mit hoher Integrität
Zur Verwendung mit (Anwendung) Isolierung von RNA aus Pflanzen- und Pilzproben
Enthält Filter, Säulen mit Entnahmeröhrchen, Entnahmeröhrchen (2 ml), Entnahmeröhrchen (1.5 ml), Puffer, RNase-freies Wasser
Anzahl Reaktionen 10
Reinheit A260/A280: 1,9–2,1
Probengröße < 500 mg
Testempfindlichkeit RNA-Integritätsnummer (RIN): 7 – 9
Prüfzeit 25 min/6 Preps (Vorbereitungszeit)
Ertrag 20 – 70 μg
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • NucleoSpin RNA Plant and Fungi
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch mit Wasser gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P330-Mund ausspülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: guanidine hydrochloride, ethylendinitrilo tetraacetic acid (EDTA)
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.