Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ RNA Plus, Mini-Kit zur RNA-Reinigung mit DNA-Entfernungssäule
Artikelnummer. 15370195
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 Kit
Packungsgröße:
10 Ansätze
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15370195 1 Kit 10 Ansätze
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15370195 Lieferant Macherey-Nagel™ Lieferanten-Nr. 740984.10
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Mini-Spin-Kit für die ultraschnelle und bequeme RNA-Isolierung ohne rDNase-Verdau.
Während der Isolierung von RNA ist es zwingend erforderlich, den Abbau von RNA zu verhindern. Bei der NucleoSpin™ RNA Plus-Methode werden Zellen und Gewebe zuerst durch Inkubation in einer chaotropen Ionenlysepufferlösung lysiert, die RNasen sofort inaktiviert. Das Lysat wird zur gDNA-Entnahmesäule hinzugefügt, um das Lysat zu klären und kontaminierende gDNA zu entfernen. Nach dem Hinzufügen der Bindungslösung zum Durchfluss wird die RNA an die RNA Plus-Säule gebunden. In zwei nachfolgenden Waschschritten werden Salze, Metaboliten und makromolekulare zelluläre Komponenten entfernt. Hochwertige RNA wird mit RNase-freiem H2O eluiert.
  • Enthält NucleoSpin™ gDNA-Entnahmesäule: Keine zeitaufwendige rDNase-Verdauung
  • Praktische Handhabung: Lysatklärung und gDNA-Entfernung mit einer Säule in einem Schritt
  • Neuer effizienter Lysepuffer: Kein β-Mercaptoethanol oder TCEP erforderlich
  • Downstream-Prozesse: Echtzeit-PCR, Northern Blotting, Primer-Erweiterung, Array-Technologie, RNase-Schutz-Assays
  • Inhalt des Kits: NucleoSpin RNA Plus-Säulen, NucleoSpin gDNA-Entnahmesäulen, Entnahmeröhrchen, Puffer
Spezifikation
Bakterieller Gehalt <109 Zellen
Inhalt und Lagerung Raumtemperatur (18–25 °C)
Buffer Lysepuffer
Format Mini-Spin-Säule
Isolation Technology Silicamembransystem (zwei Säulen)
Elutionsvolumen Elutionsvolumen: 30 bis 120 μl
Probentyp <1 x 10⁷ kultivierte Zellen, <1 x 10⁹ Bakterienzellen, <1 x 10 8 Hefezellen, <30 mg menschliches/tierisches Gewebe
Zur Verwendung mit (Anwendung) RNA-Isolierung aus kultivierten Zellen, Tiergewebe, Pflanzengewebe, Mikroorganismen
Enthält NucleoSpin™ RNA Plus-Säulen mit Entnahmeröhrchen, NucleoSpin™ gDNA-Entfernungssäulen mit Entnahmeröhrchen, Entnahmeröhrchen (2 ml), Entnahmeröhrchen (1.5 ml), Puffer
Anzahl Reaktionen 10
Produkttyp NucleoSpin RNA Plus-Kit
Menge 1 Kit
RNase Ja
Probengröße <1 x 107 kultivierte Zellen, < 30 mg menschliches/tierisches Gewebe, < 109 Bakterienzellen, < 108 Hefezellen
Größe Fragmentgröße: >200 nt
Prüfzeit 20 min./6 Reaktion
Ertrag HeLa-Zellen 5 x 10 6 : 40-μ60 g
Mäuseleber 20 mg: 80-μ100 g
Mäuseniere 20 mg: 40-μ70 g
Mäusemilz 5 mg: 30–60 μg
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • NucleoSpin RNA Plus
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: ethyleneglycol diacetate / guanidinium thiocyanate /guanidine hydrochloride, ethanol