Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ RNA/Protein-Säule
Artikelnummer. 11912382
Click to view available options
Ausreichend für:
10rxns
250rxns
50rxns
Packungsgröße:
10 Reaktionen
250 Reaktionen
50 Reaktionen
Artikelnummer. 11912382
Marke: Macherey-Nagel™ 740933.50
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Isolieren von RNA und Protein aus ungeteilten Proben. Das Macherey Nagel™ NucleoSpin™ RNA/Protein-Säulenset löst das Problem, sowohl Protein als auch RNA parallel aus derselben Probe zu extrahieren
Eigenschaften
  • Parallele Isolierung von RNA und Protein aus ungeteilten Proben
  • Keine Probenteilung erforderlich–zuverlässige Interpretation von RNA und Protein, das aus derselben Probe extrahiert wurde (direkte Korrelation)
  • Hohe RNA-Ausbeute und -Integrität
  • Hohe Proteinausbeute unabhängig von Proteingröße, Lokalisation, Modifikation usw.
  • Einfache Proteinquantifizierung mit dem MACHEREY-NAGEL Protein Quantification Assay
  • Komplettes Mini-Kit mit NucleoSpin™ Filtern (Shreddern) und rekombinanter DNase für
  • DNA-freie RNA hoher Qualität
Anwendungen
  • Schnelle Aufreinigung von Gesamt-RNA und -Protein aus kultivierten Zellen und Gewebe
  • Erstellen von Genexpressionsprofilen, siRNA-Experimente, Analyse transgener Organismen, Wirkstoff-Screening
  • Breites Spektrum an getesteten Ausgangssubstanzen und bereits nachgewiesene Proteine
Spezifikation
Produkttyp NucleoSpin™ RNA/Protein-Säulensatz
Menge 1Set
Enthält 2 ml-Entnahmeröhrchen, 1.5 ml-Entnahmeröhrchen, NucleoSpin™ Filter, Puffer, RNase-frei und rDNase
Ausreichend für 50rxns
Säulentyp Spin Column
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für schnelle Aufreinigung von Gesamt-RNA und -Protein aus kultivierten Zellen und Gewebe
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: guanidinium thiocyanate,ethanol(diluted< 20 %)/dodecyl sulfate, sodium salt/tris-(2-carboxyethyl)ph