Få mere at vide
Få mere at vide
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ RNA/Protein-Säule
Klik for at se tilgængelige muligheder
Ausreichend für:
10rxns
250rxns
50rxns
Pakningsstørrelse:
10 Reaktionen
250 Reaktionen
50 Reaktionen
Beskrivelse
Eigenschaften
- Parallele Isolierung von RNA und Protein aus ungeteilten Proben
- Keine Probenteilung erforderlich–zuverlässige Interpretation von RNA und Protein, das aus derselben Probe extrahiert wurde (direkte Korrelation)
- Hohe RNA-Ausbeute und -Integrität
- Hohe Proteinausbeute unabhängig von Proteingröße, Lokalisation, Modifikation usw.
- Einfache Proteinquantifizierung mit dem MACHEREY-NAGEL Protein Quantification Assay
- Komplettes Mini-Kit mit NucleoSpin™ Filtern (Shreddern) und rekombinanter DNase für
- DNA-freie RNA hoher Qualität
Anwendungen
- Schnelle Aufreinigung von Gesamt-RNA und -Protein aus kultivierten Zellen und Gewebe
- Erstellen von Genexpressionsprofilen, siRNA-Experimente, Analyse transgener Organismen, Wirkstoff-Screening
- Breites Spektrum an getesteten Ausgangssubstanzen und bereits nachgewiesene Proteine
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttyp | NucleoSpin™ RNA/Protein-Säulensatz |
| Menge | 1Set |
| Enthält | 2 ml-Entnahmeröhrchen, 1.5 ml-Entnahmeröhrchen, NucleoSpin™ Filter, Puffer, RNase-frei und rDNase |
| Ausreichend für | 10rxns |
| Säulentyp | Spin Column |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für schnelle Aufreinigung von Gesamt-RNA und -Protein aus kultivierten Zellen und Gewebe |
Sikkerhed og håndtering
Signalord
- Gefahr
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Enthält: guanidinium thiocyanate,ethanol(diluted< 20 %)/dodecyl sulfate, sodium salt/tris-(2-carboxyethyl)ph
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion