Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ RNA/Protein-Säule
Click to view available options
Ausreichend für:
10rxns
250rxns
50rxns
Packungsgröße:
10 Reaktionen
250 Reaktionen
50 Reaktionen
Beschreibung
Eigenschaften
- Parallele Isolierung von RNA und Protein aus ungeteilten Proben
- Keine Probenteilung erforderlich–zuverlässige Interpretation von RNA und Protein, das aus derselben Probe extrahiert wurde (direkte Korrelation)
- Hohe RNA-Ausbeute und -Integrität
- Hohe Proteinausbeute unabhängig von Proteingröße, Lokalisation, Modifikation usw.
- Einfache Proteinquantifizierung mit dem MACHEREY-NAGEL Protein Quantification Assay
- Komplettes Mini-Kit mit NucleoSpin™ Filtern (Shreddern) und rekombinanter DNase für
- DNA-freie RNA hoher Qualität
Anwendungen
- Schnelle Aufreinigung von Gesamt-RNA und -Protein aus kultivierten Zellen und Gewebe
- Erstellen von Genexpressionsprofilen, siRNA-Experimente, Analyse transgener Organismen, Wirkstoff-Screening
- Breites Spektrum an getesteten Ausgangssubstanzen und bereits nachgewiesene Proteine
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | NucleoSpin™ RNA/Protein-Säulensatz |
| Menge | 1Set |
| Enthält | 2 ml-Entnahmeröhrchen, 1.5 ml-Entnahmeröhrchen, NucleoSpin™ Filter, Puffer, RNase-frei und rDNase |
| Ausreichend für | 250rxns |
| Säulentyp | Säulenannahme |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für schnelle Aufreinigung von Gesamt-RNA und -Protein aus kultivierten Zellen und Gewebe |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
- Gefahr
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Enthält: guanidinium thiocyanate,ethanol(diluted< 20 %)/dodecyl sulfate, sodium salt/tris-(2-carboxyethyl)ph