Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ Boden
Beschreibung
Eigenschaften
- Zwei alternative Lysepuffer und ein spezielles Additiv (Enhancer SX) für die optimale Verarbeitung verschiedener Bodenproben – mit hoher Ausbeute und hoher Reinheit
- NucleoSpin™ Bead-Röhrchen mit Keramikperlen für die effizienteste Zellstörung von grampositiven und gramnegativen Bakterien, Archaeen, Hefe, Pilzen und Algen in Boden, Schlamm oder Sedimenten
- NucleoSpin™ Inhibitor Removal Column zur Eliminierung aller PCR-Inhibitoren, wie z. B. Huminstoffe – DNA ist gebrauchsfertig für PCR ohne Verdünnung
- Gesamtmenge der DNA aus Mikroorganismen im Boden und Sediment
- Quantifizieren und erkennen Sie Mikroorganismen aus Umweltproben
- Typische Downstream-Prozesse: PCR, Echtzeit-PCR, Southern Blotting, Microarray-Technologie
Spezifikation
Spezifikation
| Format | Mini-Spin-Säule |
| Isolation Technology | Silika-Membran-Technologie |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für die Gesamtmenge der DNA aus Mikroorganismen im Boden und Sediment |
| Anzahl Reaktionen | 50 Aufreinigungen |
| Probenvolumen | <500 mg |
| Prüfzeit | 90min |
| Ertrag | 2 bis 10 μg |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
- Achtung
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- MIXTURE LIST-Enthält: guanidinium thiocyanate; guanidine hydrochloride, 2-propanol