Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ Tissue Säule
Artikelnummer. 10498961
Change view
Click to view available options
Anzahl Reaktionen:
10
250
50
Packungsgröße:
10 Reaktionen
250 Reaktionen
50 Reaktionen
Artikelnummer. Anzahl Reaktionen unitSize
10498961 50 50 Reaktionen
11902512 10 10 Reaktionen
11982262 250 250 Reaktionen
3 options
UN 1993 Flammable liquid, n.o.s. (2-propanol mixture) Chem class:3 Pack Group III
Artikelnummer. 10498961
Marke: Macherey-Nagel™ 740952.50
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
UN 1993 Flammable liquid, n.o.s. (2-propanol mixture) Chem class:3 Pack Group III
Reinigen der Gesamt-NA. Die Macherey Nagel™ NucleoSpin™ -Säule ist ein universelles Säulenkit mit der höchsten Empfindlichkeit für die Reinigung von Gesamt-DNA von klinischen oder forensischen Proben, Geweben, Zellen, Hefen, Bakterien oder Viren
  • Vielseitiges Kit zur Isolierung genomischer DNA aus einer Vielzahl unterschiedlicher Ausgangsmaterialien (Zellen, Gewebe, forensische und klinische Proben)
  • 16 im Anwenderhandbuch verfügbare Support-Protokolle für höchste Flexibilität
  • Hochempfindliche Membran für die zuverlässige Aufreinigung selbst von Spuren von DNA
  • Schnelles und einfaches Protokoll (20 min/Präparation ohne Lyse)
Spezifikation
Zelltyp Tierisches und menschliches Gewebe, Zellen
Fassungsvermögen 60µ g
Säulentyp Mini-Spin-Säulen
Inhalt und Lagerung Gefährlich, 18 °C bis 25 °C
Beschreibung Kit zur Aufreinigung von DNA aus einer Vielzahl von Proben
Nachweisverfahren Silika-Membran-Technologie
Format Mini-Spin-Säule
Isolation Technology Silika-Membran-Technologie
Probentyp Tierisches und menschliches Gewebe, Zellen
Elutionsvolumen 60 bis 100 µl
Endprodukttyp DNA
Zur Verwendung mit (Geräte) Zentrifugation, Vakuum
Zur Verwendung mit (Anwendung) Genotypisierung, Multiplex-PCR, Sequenzierung der nächsten Generation
Enthält NucleoSpin Gewebesäulen, Entnahmeröhrchen, Puffer, Proteinase K
Hauptbedienfelder DNA-Reinigung
Anzahl Reaktionen 50
Nukleinsäuretyp DNA
Produkttyp DNA-Aufreinigungskit
Menge Je 1
Reinheit A260/A280 1,7 - 1,9
Probenvolumen < 25 mg humanes/tierisches Gewebe, 102 – 107 Zellen
Versandbedingung Raumtemperatur
Größe 200 bp bis 50 kbp
Quelle Tierisches und menschliches Gewebe, Zellen
Ziel DNA
Verfahren Silika-Membran-Technologie
Prüfzeit 20 min/Präparation (ohne Lyse)
Ertrag 20 bis 35 µg
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: guanidine hydrochloride / 2-propanol