Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ Total RNA FFPE XS Säule
Click to view available options
Anzahl Reaktionen:
10
50
250
Packungsgröße:
10 Reaktionen
250 Reaktionen
50 Reaktionen
Beschreibung
NucleoSpin FFPE RNA, keine Einschränkung für die totale RNA-Isolierung, auch nicht aus FFPE-Proben.
Verbessern Sie Ihre RT-PCR*-Leistung. Verbesserte Template-Qualität - weniger fragmentierte, gut unvernetzte DNA-freie RNA.
Entnetzungspuffer und rDNase im Lieferumfang des Kits enthalten. Verbesserte Empfindlichkeit - hochkonzentrierte RNA durch Elution aus nur 5-30 μl. Verwendung des XS-Säulendesigns (Mini-Elutionsvolumen).
Praktische Paraffinentfernung
Schmilzt einfach Paraffin mit dem im Kit enthaltenen Paraffin-Lösungsmittel (zum Patent angemeldet). Ohne toxisches organisches Lösungsmittel - ohne zeitaufwendige Mischschritte - ohne lange Inkubationszeit.
Zeit sparen
Minimale Anzahl von Arbeitsschritten. Das schnelle Verfahren bewahrt die RNA-Qualität.
Geeignet für eine Vielzahl von Ausgangsmaterialien, wie z. B. klinische Proben
Beispiel: Dickdarmkarzinom (Hämatoxylin gefärbt/ungefärbt), Darmschleimhaut, Adenokarzinom des Colon transversums, Leber (Ratte/Mensch), Leberkarzinom (Hämatoxylin gefärbt), Lymphknoten, Milz (Ratte/Mensch), Bauchspeicheldrüse (Ratte/Mensch; diabetisch/nichtdiabetisch), Plazenta.
Verbessern Sie Ihre RT-PCR*-Leistung. Verbesserte Template-Qualität - weniger fragmentierte, gut unvernetzte DNA-freie RNA.
Entnetzungspuffer und rDNase im Lieferumfang des Kits enthalten. Verbesserte Empfindlichkeit - hochkonzentrierte RNA durch Elution aus nur 5-30 μl. Verwendung des XS-Säulendesigns (Mini-Elutionsvolumen).
Praktische Paraffinentfernung
Schmilzt einfach Paraffin mit dem im Kit enthaltenen Paraffin-Lösungsmittel (zum Patent angemeldet). Ohne toxisches organisches Lösungsmittel - ohne zeitaufwendige Mischschritte - ohne lange Inkubationszeit.
Zeit sparen
Minimale Anzahl von Arbeitsschritten. Das schnelle Verfahren bewahrt die RNA-Qualität.
Geeignet für eine Vielzahl von Ausgangsmaterialien, wie z. B. klinische Proben
Beispiel: Dickdarmkarzinom (Hämatoxylin gefärbt/ungefärbt), Darmschleimhaut, Adenokarzinom des Colon transversums, Leber (Ratte/Mensch), Leberkarzinom (Hämatoxylin gefärbt), Lymphknoten, Milz (Ratte/Mensch), Bauchspeicheldrüse (Ratte/Mensch; diabetisch/nichtdiabetisch), Plazenta.
- Silika-Membran-Technologie
- Format: Mini-Spin-Säulen – XS-Design für erhöhte Empfindlichkeit
- Probenmaterial: Bis zu 7 Abschnitte von 250 mm2 oder 15 mg
- Die RNA-Ausbeute hängt von der Menge und Qualität der Probe ab
- Typisches Verhältnis A260/A280: 1.9 bis 2. 1
- Typische RIN: 2 bis 6
- Typische RNA-Größe: 100 nt bis 5, 00 nt
- Elutionsvolumen: 5 μl bis 30 μl
- Vorbereitungszeit: 70 min
- Einfache Paraffinentfernung
- Komfortable Handhabung
- Schnelle RNA-Aufreinigung aus FFPE-Proben.
Spezifikation
Spezifikation
| Format | Mini-Spin-Säule – XS-Design |
| Endprodukttyp | NucleoSpin™ Gesamt-RNA-FFPE XS-Säule |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Schnelle Isolierung von RNA aus formalinfixierten, paraffineingebetteten Proben |
| Anzahl Reaktionen | 10 |
| Produkttyp | NucleoSpin™ Gesamt-RNA-FFPE XS-Säule |
| Menge | Je 1 |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
- Gefahr
- Aspirationsgefahr Kategorie 1
- Karzinogenität Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Enthält: 1,4-dioxane, proteinase K, paraffin dissolver, rDNase