Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ Virus
Artikelnummer. p-8014957
Click to view available options
Menge:
10 Präp.
50 Präp.
Packungsgröße:
10 Reaktionen
50 Ansätze
Artikelnummer. 13148496
Marke: Macherey-Nagel™ 740983.10
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mini spin kit for time saving parallel isolation of viral RNA / DNA from different samples.
Spezifikation
Menge 10 Präp.
compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: proteinase K, liquid(origin: tritirachium album) / guanidine hydrochloride / 2-propanol