Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoVac Mini-Adapter
Artikelnummer. 15523616
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
Je 100
Packungsgröße:
100 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15523616 Je 100 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15523616 Lieferant Macherey-Nagel™ Lieferanten-Nr. 740297.100
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Luer-Adapter zum Anschluss von NucleoSpin oder NucleoSnap Säulen zum NucleoVac 24 Vakuumverteiler.
Die NucleoVac24 Mehrfach-Absaugvorrichtung ermöglicht die Verarbeitung von Silikasäulen zur Nukleinsäure-Aufreinigung durch Vakuum.
  • Silikasäulen (NucleoSpin™ und NucleoSnap) können an den oberen Luer-Slots des Verteilers befestigt werden
  • Binde- und Waschschritte werden durch Vakuum statt mittels Zentrifugation durchgeführt
  • Die Parallelverarbeitung von Silikasäulen spart erheblich an Zeit
  • Ermöglicht die schnelle Verarbeitung großer Probenvolumen
Spezifikation
Produkttyp Luer-Adapter
Format NucleoSpin oder NucleoSnap Säulen
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Zur Verwendung mit (Geräte) NucleoVac 24 Vakuum-Verteiler
Menge Je 100