Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoZOL, einphasige RNA-Reinigung
Product Code. 15443435
Change view
Click to view available options
Menge:
200 mL
Unit Size:
200 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Unit Size
15443435 200 mL 200 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 15443435 Supplier Macherey-Nagel™ Supplier No. 740404.200
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    407.00 €
    345.45 € / 200 Milliliter
    Sparen 61.55 €
    15% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Extraktion der Gesamt-RNA aus allen Arten von Proben.
NucleoZOL ist für die Isolierung von Gesamt-RNA (kleine und große RNA) in einer einzigen Fraktion oder in separaten Fraktionen aus einer Vielzahl von Probenmaterialien konzipiert.
  • Kein Chloroform, keine Phasentrennung, einfaches Verfahren
  • Hohe RNA-Ausbeute und Reinheit aus jedem Probenmaterial
  • RNA-Isolierung aus kultivierten Zellen, Tiergewebe, Pflanzengewebe, Mikroorganismen
  • Kleine und große RNA in einer einzelnen oder in getrennten Fraktionen
  • RNA, gebrauchsfertig für eine Vielzahl an Downstream-Prozessen: Echtzeit-PCR, Northern Blotting, Primer-Erweiterung, Array-Technologie, RNase-Schutz-Assays
Probenmaterial:
  • <1 x 10⁷ kultivierte Zellen, Bakterien und Hefen
  • <100 mg menschliches/tierisches/pflanzliches Gewebe
  • <0,4 ml (virale) Flüssigkeiten
Typische Ausbeute:
  • Gesamt-RNA
    • Leber: 6-8 μg/mg Gewebe
    • Niere, Milz: 3-4 μg/mg Gewebe
    • Muskeln, Gehirn, Lunge: 0,5–1,5 μg/mg
    • Kultivierte Zellen: 4-10 μg/10 6 Zellen
  • Große RNA
    • Leber: 5-7 μg/mg Gewebe
    • Niere, Milz: 3-4 μg/mg Gewebe
    • Muskeln, Gehirn, Lunge: 0,5–1,5 μg/mg
    • Kultivierte Zellen: 3-8 μg/10 6 Zellen
Specifications
CAS 593-84-0; 615-004-00-3
Farbe Blau
Inhalt und Lagerung Raumtemperatur (18–25 °C)
Isolation Technology Einphasenextraktion
Probentyp tierisches/menschliches/pflanzliches Gewebe, Bakterien, Zellkulturen, Virusflüssigkeiten, Hefe
Effizienz Typische RIN: > 9
Endprodukttyp Gesamt-RNA
Zusammensetzung Phenol, Guanidiniumthiocyanat, Farbstoff
Zur Verwendung mit (Anwendung) RNA-Isolierung aus Zellen und Geweben
Geruch Aromatisch
Reinheit A260/A280: 1,8–2,1
Menge 200 mL
Probengröße <2 x 106 kultivierte Zellen, < 2 x 106 Bakterienzellen, < 2 x 10⁶ Hefezellen, < 100 mg menschliches/tierisches/pflanzliches Gewebe, < 0,4 ml Virusflüssigkeit
Prüfzeit < 1 Stunde
Form Flüssig
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • nucleozol
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Keimzellmutagenität Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
Hazard Statement
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Precautionary Statement
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: phenol, guanidiniumthiocyanate