Learn More
Nudiflorsäure, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Nudifloric Acid |
| CAS | 3719-45-7 |
| Summenformel | C7H7NO3 |
| Menge | 2.5 g |
| Synonym | 1,6-Dihydro-1-methyl-6-oxo-3-pyridinecarboxylic Acid, Methyl-6-oxo-1,6-dihydropyridine-3-carboxylic Acid, 1-Methyl-6-pyridone-3-carboxylic Acid, 1-Methylpyridin-2-one-5-carboxylic Acid |
| InChI-Formel | InChI=1S/C7H7NO3/c1-8-4-5(7(10)11)2-3-6(8)9/h2-4H,1H3,(H,10,11) |
| SMILES | CN1C=C(C=CC1=O)C(=O)O |
| IUPAC-Name | 1-Methyl-6-Oxopyridin-3-Carbonsäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 153.14 |
| Formelmasse | 153.0426 |