Learn More
NUDT4 Antibody (OTI1C2), Novus Biologicals Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
256.00 € - 550.00 €
Spezifikation
Antigen NUDT4
Klon OTI1C2
Verdünnung Western Blot 1:2000
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
30306611
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP3-45005-100ul
100 μL
550.00 €
100 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
30306403
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP3-45005-30ul
30 μL
256.00 €
30 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
NUDT4 Monoclonal antibody specifically detects NUDT4 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for Western Blot
Spezifikation
Spezifikation
NUDT4
Western Blot 1:2000
Monoclonal
Purified
RUO
Human, Mouse, Rat
Diadenosine 5'-5'''-P1, diphosphoinositol polyphosphate phosphohydrolase 2, diphosphoinositol polyphosphate phosphohydrolase type 2, DIPP-2, DIPP2alpha, DIPP2beta, DIPP2HDCMB47P, EC 3.6.1.-, EC 3.6.1.52, KIAA0487DKFZp686I1281, Nucleoside diphosphate-linked moiety X motif 4, nudix (nucleoside diphosphate linked moiety X)-type motif 4, Nudix motif 4, P6-hexaphosphate hydrolase 2
Full length human recombiant protein of human NUDT4 (NP_061967) produced in E.coli.
Primary
Store at -20 degrees C. Avoid freeze/thaw cycles.
OTI1C2
Western Blot
Unconjugated
Mouse
Signal Transduction
PBS (pH 7.3) 1% BSA, 50% glycerol
11163
IgG2a
>95%