Learn More
Hamilton™ Nueros™ 33 Gauge Ersatznadeln
Artikelnummer. 15655938
Ansicht ändern
Click to view available options
Kanülen-Gauge:
33 G
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kanülen-Gauge
15655938 33 G
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15655938 Lieferant Hamilton™ Lieferanten-Nr. 6546102
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    315.00 €
    245.86 € / 6 Stück
    Sparen 69.14 €
    21% Rabatt
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Als Branchenneuheit gibt Neuros 50 nl bis 100 μl Flüssigkeit präzise über eine ultrafeine Nadel ab, die durch eine speziell entwickelte Hülse geschützt ist. Neuros minimiert Schäden an der Injektionsstelle, indem es die Nadelsteifigkeit erhöht und ein Mikrovolumen Flüssigkeit an eine genaue Position liefert.
  • Die Nadelsteifigkeit verbessert die Genauigkeit der Einsteckwege
  • Minimale Gewebeschäden reduzieren die Variabilität der Injektion
  • Weniger Probenverlust spart Geld und Material
  • Die Nadel mit niedrigem Gauge erzeugt kleinere Injektionsstellen
  • Die Kompatibilität mit den meisten Infusionspumpen und Stereotaxie-Haltern ermöglicht eine einfache Integration in bestehende Prozesse
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Kanülen-Gauge 33 G
Länge (angloamerikanisch) Kanüle 3,03 in.
Art der Kanülenspitze 4