Learn More
Nuf2 Antibody, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18663994 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
25 μg
Packungsgröße:
100 Mikroliter
25 Mikroliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18663994 100 μg 100 Mikroliter
18607654 25 μg 25 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18663994 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP321404100ul
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
Nuf2 Polyclonal antibody specifically detects Nuf2 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen Nuf2
Anwendungen Western Blot, Immunofluorescence
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 0.04-0.4 ug/ml, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 0.25-2 ug/ml
Zusammensetzung PBS, pH 7.2, 40% glycerol
Gen-Alias cancer/testis antigen 106, CDCA1hsNuf2, cell division cycle associated 1, Cell division cycle-associated protein 1, CT106, hNuf2, kinetochore protein Nuf2, NUF2, NDC80 kinetochore complex component, homolog (S. cerevisiae), NUF2RhNuf2R
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids: YGDSVDCLPSCQLEVQLYQKKIQDLSDNREKLASILKESLNLEDQIESDESELKKLKTEENSFKRLMIVKKE
Reinigungsverfahren Affinity purified
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cell Cycle and Replication
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 83540
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG