Learn More
Nuf2 Antibody, PE, R&D Systems™
Artikelnummer. 18606915 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Packungsgröße
18606915 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18606915 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP299081PE
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
Nuf2 Polyclonal specifically detects Nuf2 in Human samples. It is validated for Immunoprecipitation/Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Anwendungen Immunoprecipitation, Western Blot
Verdünnung Western Blot, Immunoprecipitation
Wirtsspezies Rabbit
Reinigungsverfahren Antigen and protein A Affinity-purified
Inhalt und Lagerung Store at 4C in the dark.
Produkttyp Antibody
Produktlinie Novus