Learn More
Syngene NuGenius9 XE
Artikelnummer. 31749207 Alle ansehen Syngene Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Pixelgröße:
9 MP
Packungsgröße:
1 Set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Pixelgröße Packungsgröße
31749207 9 MP 1 Set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31749207 Lieferant Syngene Lieferanten-Nr. Nugenius9XE
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
NuGenius XE bietet flexible DNA-, fleckenfreie und autorads-Analyse. Intuitives Touchscreen-System. Kompakte Arbeitsplatte mit eingebautem PC.
  • NuGenius XE bietet flexible DNA-, fleckenfreie und autorads-Analyse.
  • Intuitives Touchscreen-System.
  • Kompakte Arbeitsplatte mit eingebautem PC.
  • Interne Beleuchtungsoptionen umfassen einen UV-Transilluminator (separat gekauft) zur Arbeit mit DNA-Gelen (Ethidium Bromid).
  • Unser neuer UV-Blau-Lichtwandler-Bildschirm (separat gekauft) ermöglicht die Abbildung einer Vielzahl sicherer Farbstoffe.
  • Eine separat erhältliche Visual-Converter-Option kann ihre Nutzung für die Arbeit mit sichtbaren Gels und Flecken (Coomassie Blue und Silver Stain) schnell verlängern.
  • Das Decken-LED-Weißlicht ist serienmäßig für eine einfache Positionierung und Fokussierung der Proben enthalten.
  • Entfernen Sie Ihre DNA-Bänder sicher von einem Agarose-Gel mit offener Dunkelkammertür mit dem optionalen Sicherheitsschild, das den Benutzer beim Arbeiten mit UV schützt.
  • Mit einer 5MP-Kamera und einem f/1.2-motorgetriebenen Objektiv werden exquisite Pixelauflösungen und unvergleichliche Empfindlichkeit für Gels und Blots mit einer Sichtfläche von 20 x 24 cm erreicht
  • Bilder werden direkt ins USB Netzwerk gespeichert, um die Übertragung zu erleichtern.
  • Generiere schnell quantitative Daten mit GeneTools Analysesoftware.
  • NuGenius XE kommt mit unbegrenzten Kopien von GeneTools.
Spezifikation
Pixelgröße 9 MP
Zur Verwendung mit (Anwendung) Gel-Dokumentation
Produkttyp Gel-Bildgebungssystem
Displaytyp Touchscreen