Learn More
Nujol für IR-Spektroskopie, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11353546
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mL
500 mL
Packungsgröße:
50 Milliliter
500 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11353546 500 mL 500 Milliliter
11343546 50 mL 50 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11353546 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L14480.AP
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
Für IR-Spektroskopie
Nujol is used for the synthetic resin used for cosmetics, fiber oil, food, medicine, as automotive lubricant, home decoration and in candle making.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Nujol wird für das Kunstharz verwendet, das in Kosmetika, Faseröl, Lebensmitteln, in der Medizin, als Autoschmiermittel, für die Innendekorationen und bei der Kerzenherstellung verwendet wird.
Löslichkeit
Löslich in Äther. Kaum löslich in Ethanol. Nicht mischbar oder schwer in Wasser mischbar.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 8012-95-1
Summenformel MFCD00131611
Molekulargewicht (g/mol) 0.00
MDL-Nummer MFCD00131611
InChI-Schlüssel FFNDMZIBVDSQFI-UHFFFAOYSA-N
Synonym delphinidin chloride, delphinidin, delphinidine, delphinidol, ephdine, delfinidol chloride, unii-em6md4aehe, ccris 2518, em6md4aehe, 3,5,7-trihydroxy-2-3,4,5-trihydroxyphenyl benzopyrylium chloride
PubChem CID 68245
ChEBI CHEBI:38701
IUPAC-Name 2-(3,4,5-Trihydroxyphenyl)chromenylium-3,5,7-triol; Chlorid
SMILES *
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nujol
Namenshinweis for IR spectroscopy
Schmelzpunkt ∼-20°C
Dichte 0.838
Siedepunkt >300°C
Flammpunkt 220°C (428°F)
Brechungsindex 1.468
Menge 500 mL
Merck Index 14,7023
Löslichkeitsinformationen Soluble in ether. Sparingly soluble in ethanol. Not miscible or difficult to mix in water.
Güte IR-Spektroskopie
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Nujol, for IR spectroscopy
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Paraffin oils