missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

NUMB Monoclonal Antibody (OTI1A11), TrueMAB™, OriGene

Artikelnummer. 17560673
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
30 μL
100 μL
Packungsgröße:
30 Mikroliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17560673 30 μL 30 Mikroliter
17540673 100 μL -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17560673 Lieferant Origene Technologies Lieferanten-Nr. TA802161S

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

NUMB Monoclonal antibody specifically detects NUMB in Human samples. It is validated for Western Blot

Spezifikation

Antigen NUMB
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Klon OTI1A11
Konzentration 1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
Gen Numb
Gen-Zugriffsnummer P49757
Gen-Alias c14_5527; C14orf41; h-Numb; mnb; m-Nb; m-numb; Nb; NUMB; NUMB endocytic adaptor protein; numb gene homolog; numb gene homolog (Drosophila); numb homolog; numb homolog (Drosophila); NUMB isoform 3; Numb variant 1; Numb variant 2; NUMB, endocytic adaptor protein; protein numb homolog; Protein S171; PTB domain protein; S171
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 1-365 of human NUMB produced in E.coli.
Reinigungsverfahren Affinity chromatography
Menge 30 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 8650
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Form Liquid
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.