Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Polystyrol-Zentrifugenröhrchen, 10/11 ml
Artikelnummer. 12601500
Click to view available options
Bodenform:
Flach
Konisch
Rund
Writing Area:
Ja
Nein
Sterilität:
Steril
Unsteril
Packungsgröße:
480 Stück
Artikelnummer. 12601500
Marke: Thermo Scientific™ 362707
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Steigern Sie die Effizienz der Zentrifugation mit diesen Zentrifugenröhrchen aus Polycarbonat, die sowohl bezüglich RZB als auch Dichtheit getestet werden.
Steigern Sie die Effizienz der Zentrifugation mit Thermo Scientific™ Nunc™ 10/11 ml-Polystyrol-Zentrifugenröhrchen, die sowohl bezüglich RZB als auch Dichtheit getestet werden.
  • Für mehr Flexibilität in verschiedenen Formaten erhältlich
  • Unterschiedliche Bodenformen für alle Anforderungen
  • Mit Verschlusskappe mit Dichtring aus Polyethylen
  • Passend für die meisten Standard-Zentrifugen
  • Getestete Relative Zentrifugalbeschleunigung (RZB)
  • CE-Kennzeichnung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität CE-Kennzeichnung
Kapazität (metrisch) 10 mL
Material Polystyrol
Anzahl pro Karton 480
Anzahl pro Packung 80
Sterilität Steril
Form Flat
Länge (metrisch) 100 mm
Bodenform Flach
Writing Area Ja
Durchmesser (metrisch) 16 mm
Graduated Nein
Produkttyp Zentrifugenröhrchen
Max. RZB 3000 x G