Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ 1536-Well Microplates Plates
Artikelnummer. 11730483
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Schwarz
Transparent
Weiß
Packungsgröße:
30 Stück
90 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Packungsgröße
11730483 Schwarz 90 Stück
11321585 Weiß 90 Stück
10654502 Weiß 30 Stück
11331585 Transparent 90 Stück
10409701 Transparent -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11730483 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 253601
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8000.00 €
    6147.90 € / 90 Stück
    Sparen 1852.10 €
    23% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Mit Thermo Scientifi™ Nunc™ 1.536-Well Mikrotiterplatten, die sich ideal für das Screening mit hohem Durchsatz eignen, lassen sich viermal so viele Proben in einer einzigen Platte testen.
Maximieren Sie die Effizienz beim Hochdurchsatz-Screening durch die Verwendung von Thermo Scientific™ Nunc™ 1.536-Well-Mikrotiterplatten, die nach ANSI-Standards und in höchster Qualität hergestellt werden.
  • Flaches Profil ist optimal für das Stapeln
  • Schwarze Mikrotiterplatten werden für Fluoreszenz-Messungen empfohlen; Rückstreuung des Lichts und Hintergrund-Fluoreszenz werden auf ein Minimum reduziert.
  • Weiße Mikrotiterplatten mit maximaler Reflexion und minimaler Autolumineszenz werden für Lumineszenzmessungen empfohlen.
  • Arbeitswell-Volumen, 1 bis 10 μl
  • Kundenspezifische Barcodierung möglich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Alle von Nunc hergestellten Mikrotiterplatten erfüllen die Anforderungen gemäß ANSI (American National Standards) (ANSI/SBS 1-2004).
Format Standard
Deckel Ohne Deckel
Array 32 x 48
Verpackung 90 Kartons
Produktlinie Nunc
Farbe Schwarz
Produkttyp Mikrotiterplatte
Material Polystyrol
Anzahl Wells 1536
Arbeitsvolumen (metrisch) 1 bis 10 μl
Sterilität Unsteril
Oberflächenbehandlung Unbehandelt
Wellform Flacher Boden (F-Well)
Anzahl pro Karton 90
Anzahl pro Packung 30
Menge 90 St./Karton
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.