Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ 300cm2 Cell Culture Treated Flasks
Beschreibung
Fördern Sie die Zellhaftung und erweitern Sie das Wachstum mit dem Thermo Scientific™ Nunc™ 300 cm2 Zellkulturkolben, der einen großen Kulturbereich in einer einzigen Schicht bietet.
Haltbar und anwenderfreundlich:
- Blasgeformt
- Einteiliges Design mit geradem Hals und Griffkerben
- Auffällige Graduierungen von 100 bis 500 ml in 50-ml-Graduierungen
- Großes Beschriftungsfeld
- Markante Stapelfüße auf der Oberseite für zuverlässiges Stapeln in Inkubatoren und unter Kulturhauben
Hohe Qualitätssicherung:
- Durch Gammabestrahlung sterilisiert
- Nicht-pyrogenisch
- Vakuum-Gas-Plasma gewebekulturbehandeltes Polystyrol für gleichmäßige Oberflächenchemie, Zellanhaftung, -ausbreitung und -förderung
- HydrophobeMembran mit einer Porengröße von 0,2 μm im Filterdeckel für den sterilen Gasaustausch
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Polystyrol |
| Flaschenhalstyp | Gerade |
| Anzahl pro Karton | 12 |
| Anzahl pro Packung | 1 |
| Graduated | Ja |
| Sterilität | Steril |
| Bodenform | Flach |
| Verschlusstyp | Filter |
| Kulturfläche | 300 cm2 |
| Oberflächenbehandlung | Zellkultur-behandelt |
| Mehr anzeigen |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.