Learn More
Thermo Scientific™ Nun™ 384-Shallow-Well Lager-Mikrotiterplatten aus Polypropylen in Standardhöhe
Beschreibung
Senken Sie Ihre Ausgaben bei der Lagerung von Verbindungen für Anwendungen mit kleinen Volumina mit Thermo Scientific™ Nunc™ 384-Shallow Well Polypropylen-Mikrotiterplatten mit Standardhöhe. Platten aus Polypropylen eignen sich ideal für die Aufbewahrung, da es eine niedrige Bindungskapazität besitzt, um Protein- und DNA-Bindung zu verhindern, sodass eine vollständige Rückgewinnung der Proben möglich ist. Temperaturbeständig von -80 bis +121 °C. Eine Vielzahl an Farben erleichtert die schnelle Identifizierung der Lagerungssplatten.
Naturfarbene Platten zur Aufbewahrung und für kolorimetrische Proben
Weisse Platten für Lumineszenz- und Fluoreszenz-Messungen
Schwarze Platten für Fluoreszenzmessungen und minimales Streulicht
Standardhöhe mit normalen oder flachen Wells (ShallowWell).
Gesamtvolumen: 120μl/Well (ShallowWell-Platten: 58μl/Well).
Arbeitsvolumen: 10 - 100μl/Well (ShallowWell-Platten: 2 - 35μl/Well)
Oberfläche: Unbehandelt
Farbe: Natur
Steril: Nein
Spezifikation
Spezifikation
| Barcode | Kein Barcode |
| Zertifizierung/Konformität | Zertifiziert RNase- und DNase-freiANSI-konform |
| Format | 384-Well |
| Deckel | Ohne Deckel |
| Beschreibung | 384-well Polypropylene Sample Processing & Storage Plates |
| Array | 16 x 24 |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Verpackung | 25 pk., 100 cs. |
| Bindungsart | PP mit geringer Bindungsaffinität |
| Produktlinie | Nunc |
| Mehr anzeigen |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.