Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ 384-Well, Non-Treated, Flat-Bottom Microplate
Click to view available options
Anzahl Wells:
96
384
Anzahl pro Packung:
1 Mikroplatten
10 Mikroplatten
25 Mikroplatten
Anzahl pro Karton:
100 Mikrotiterplatten
30 Mikroplatten
Packungsgröße:
100 Stück
30 Stück
Beschreibung
Thermo Scientific™ Nunc 384-Well-Platten aus transparentem Polystyrol mit zellkulturbehandelten oder unbehandelten Oberflächen sind für die Verwendung mit Roboter-Lesegeräten und Liquid Handling-Systemen optimiert. Sie ermöglichen eine Reduzierung des Proben- und Reagenzvolumens. So können mehr Proben getestet und Kosteneinsparungen erzielt werden. Die hohe Qualität der Platten sorgt für konsistente und zuverlässige Ergebnisse.
Die Nunc 384-Well-Mikrotiterplatten aus Polystyrol haben quadratische Wells mit abgerundeten Ecken, wodurch Kapillareffekte vermieden werden.
- Transparentes Polystyrol besitzt ausgezeichnete optische Eigenschaften und ist ideal für optische Messungen.
- Unbehandeltes Polystyrol ist hydrophob und eignet sich für das Wachstum von Suspensionskulturen, die sich ohne Adhäsion vermehren und wachsen können.
- Unbehandelte Oberflächen eignen sich bestens, um in Ihrem Labor selbst Beschichtungen hinzuzufügen
- Zellkultur-behandelt: Die Zellkultur-behandelte Oberfläche Nunclon Delta ist hydrophil und fördert die Zellanhaftung sowie das Zellwachstum.
- Kundenspezifische Barcodierung möglich
- Flexibles Arbeitsvolumen: 10 bis 100 μl
Spezifikation
Spezifikation
| Barcode | Kundenspezifische Barcodierung erhältlich |
| Zertifizierung/Konformität | Alle von Nunc hergestellten Mikrotiterplatten erfüllen die Anforderungen gemäß ANSI (American National Standards) (ANSI/SBS 1-2004). |
| Deckel | Mit Deckel |
| Kulturfläche | 0,084 cm2/Well |
| Beschreibung | Unbehandelt; mit Deckel; steril; 1/30 |
| Array | 16 x 24 |
| Verpackung | 1/Packung; 30/Karton |
| Produktlinie | Nunc |
| Farbe | Transparent |
| Produkttyp | Mikrotiterplatte |
| Mehr anzeigen |