Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ 384-Well, Collagen I, Mikrotiterplatte mit flachem Boden aus optischem Polymer
Artikelnummer. 10082192
Change view
Click to view available options
Menge:
Case of 20
Packungsgröße:
20 Stück
Artikelnummer. Menge unitSize
10082192 Case of 20 20 Stück
1 options
Artikelnummer. 10082192
Marke: Thermo Scientific™ 152041
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Betrachtung mikroskopischer Platteninhalte mittels Fluoreszenz und Lumineszenz mit diesen 384-Well-Platten mit transparentem Boden.
Erzielen Sie eine optimale Fluoreszenz und Lumineszenz in Zellkultur- und Mikroskopieanwendungen mit Thermo Scientific™ Nunc™ MicroWell™ 384-Well-Platten mit transparentem Polymer- oder Deckglasboden mit Kammerstrukturen aus weißem oder schwarzem Polystyrol und Polystyrolfilm am Plattenboden.
Merkmale:
  • Poly-D-Lysin- und Collagen-Beschichtung erzeugt auf der Oberfläche eine positive Ladung, die Adhäsion, Wachstum und Differenzierung von Zellen gewährleistet.
  • Die behandelte Zellkulturoberfläche ist eine hydrophile Oberfläche, die Zelladhäsion und -wachstum verbessert
  • Unbehandeltes Polystyrol ist hydrophob und eignet sich für das Wachstum von Suspensionskulturen, die sich ohne Adhäsion vermehren und wachsen können
  • Kammerstruktur aus Polystyrol mit einer Bodenplatte aus Deckglas (Nr. 1.5) oder Polystyrol
  • Kundenspezifische Barcodierung möglich
  • Unter aseptischen Bedingungen hergestellt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Barcode Kundenspezifische Barcodierung erhältlich
Zertifizierung/Konformität Alle von Nunc hergestellten Mikrotiterplatten erfüllen die Anforderungen gemäß ANSI (American National Standards) (ANSI/SBS 1-2004).
Deckel Mit Deckel
Array 16 x 24
Verpackung 5 Stück/Packung; 20 Packungen/Karton
Produktlinie Nunc
Farbe Schwarz
Produkttyp Mikrotiterplatte
Material Polystyrol
Volumen (metrisch) Well 120 μl
Anzahl Wells 384
Sterilität Unter aseptischen Bedingungen hergestellt
Oberflächenbehandlung Kollagentyp I
Wellform Flacher Boden (F-Well)
Anzahl pro Karton 20
Anzahl pro Packung 5
Menge Case of 20