Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ 384 Well ShallowWell Standard Height Black and White Plates
Artikelnummer. 10689885
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Schwarz
Weiß
Oberflächenbehandlung:
Unbehandelt
Packungsgröße:
100 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Oberflächenbehandlung Packungsgröße
10689885 Weiß Unbehandelt 100 Stück
10238343 Schwarz Unbehandelt 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10689885 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 264706
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Sparen Sie Kosten bei Proben und Reagenzien, indem Sie das Well-Gesamtvolumen mit diesen schwarzen und weißen 384-Well-Mikrotiterplatten aus Polystyrol mit flachen Wells auf 25 μl reduzieren.
Thermo Scientific™ Nunc™ ShallowWell 384 Well-Platten schwarz und weiß in Standardhöhe mit einem Well-Gesamtvolumen von 25 μl für kleine Probenvolumina eignen sich ideal für Screenings mit hohem Durchsatz. Die Standard-Plattenhöhe ermöglicht eine einfache Anpassung an die meisten Automatisierungssysteme.
Wenn Sie schwarze oder weiße Nunc Mikrotiterplatten verwenden, werden Hintergrundsignal, Autofluoreszenz und Streulicht verbessert.
  • Schwarze Mikrotiterplatten mit minimalem Rückstreulicht und minimaler Hintergrundfluoreszenz werden für Fluoreszenzmessungen empfohlen.
  • Weiße Mikrotiterplatten mit maximaler Reflexion und minimaler Autolumineszenz werden für Lumineszenzmessungen empfohlen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Alle von Nunc hergestellten Mikrotiterplatten erfüllen die Anforderungen gemäß ANSI (American National Standards) (ANSI/SBS 1-2004).
Format Standard
Deckel Ohne Deckel
Array 16 x 24
Verpackung 100 Kartons, 25 Packungen
Produktlinie Nunc
Farbe Weiß
Produkttyp Mikrotiterplatte
Material Polystyrol
Volumen (metrisch) Well 25 μl
Anzahl Wells 384
Arbeitsvolumen (metrisch) 2 bis 20 μl
Sterilität Unsteril
Oberflächenbehandlung Unbehandelt
Wellform Flacher Boden (F-Well)
Anzahl pro Karton 100
Anzahl pro Packung 25
Profil Standard Height
Wellformat Shallow Well
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.