Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Klappdeckelgestell mit Barcode
Product Code. 15563694
Change view
Click to view available options
Menge:
10 leere Racks
Unit Size:
10 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Unit Size
15563694 10 leere Racks 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 15563694 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. 331835BR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    305.00 €
    224.39 € / 10 Stück
    Sparen 80.61 €
    26% Rabatt
View all promotions
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Thermo Scientific™ Nunc™ 2.0 ml-Universalröhren mit Innengewinde sind mit unkodierten 2D-Barcodes, ohne Barcode oder sowohl linear als auch mit 2D-Barcodes erhältlich, um allen Anforderungen gerecht zu werden. Jetzt erhältlich in einem Klappdeckelgestell mit Barcode.
Profitieren Sie von den erstklassigen Funktionen des Thermo Scientific™ Sortiments an Lagerröhrchen: Universalkappe, Universalgestell mit Schnappverschluss und freistehende Röhrchen. Dieses vielseitige 2,0 ml-Röhrchen mit Innengewinde eignet sich sowohl für ein großes Speichersystem wie eine Biobank als auch in kleinerem Maßstab für die herkömmliche Kryolagerung. Die Probenidentität wird durch einen dauerhaft aufgebrachten 2D-Barcode auf jedem Röhrchen sowie eine Laserätzung auf dem Gestell gewährleistet. Jetzt auch in einem Gestell mit Barcode erhältlich, um die Nachverfolgbarkeit des Gestells zusätzlich zum einzelnen Röhrchen zu ermöglichen.
Skalierbar
  • Röhren und Gestell eignen sich für Anwendungen sowohl mit kleinem als auch großem Durchsatz
  • Mit Messlinien und weißem Feld für handschriftliche Kennzeichnungen
  • Geeignet für den Einsatz in herkömmlichen Kryolagerungsbehältern für 10x10-Arrays
  • Innengewinde verringert Kontamination.
  • Automatisch auswählbar im Universal Latch Gestell
  • Die Gestelloption mit Barcode bietet zusätzliche Tracking-Sicherheit
Innovatives Universal-Verschlusskappendesign
  • Einteilige Konstruktion mit eingearbeiteter Dichtung
  • Können weder von Hand noch mit automatischen Verschlusswerkzeugen überdreht werden
  • Dichtung aus thermoplastischem Elastomer-Material ist geeignet für die Lagerung bei Raumtemperatur bis hinunter zur Gasphase von Flüssigstickstoff
Sichere Rückverfolgbarkeit
  • Zur sicheren Identifizierung und Nachverfolgung der Proben ist im Röhrchenboden ein eindeutiger 2D-Barcode eingelasert
  • 2D-Barcode-Lesegeräte erkennen sofort den 2D-Barcode jedes Röhrchens, das danach in einer Anwendung oder Datenbank registriert oder über verschiedene Exportfunktionen integriert werden kann.
  • Scannen Sie die Röhren für Zugriff auf die Probeninformationen und die Bestimmung des Inhalts
Strengste Qualitätskontrolle
  • Jedes Lagerröhrchen mit 2D-Barcode wird eingescannt, um die Lesbarkeit zu gewährleisten
  • Die Barcodes werden zur Verhinderung von Duplikaten mit den zuvor zugewiesenen Codes in der Datenbank verglichen
  • Jedes Röhrchen entspricht dem Sterilisierungsvertrauensgrad 10-6 und wird aus Kunststoffen der medizinischen Qualität VI hergestellt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Farbe Beige mit blauen Verschlüssen, Blue
Zur Verwendung mit (Geräte) Kryobank
Aufnahmevermögen 2 ml Schläuche
Menge 10 leere Racks
Material Kunststoff
Produkttyp Barcodiertes Verriegelungsgestell
Barcode 2D Barcode
Produktlinie Nunc