Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ herausnehmbares Rack mit Barcode für Cryobank-Fläschchen und Bank-It-Systeme
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10419974
Click to view available options
:
Nunc Cryobank Lock Rack for 0.5mL and 1.0mL Cryobank Tubes, 1D barcoded, 10 empty racks/case
Artikelnummer. 10419974
Marke: Thermo Scientific™ 374028
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Store samples conveniently with the added advantage of barcoding with Thermo Scientific™ Nunc™ Barcoded Lock Rack for Cryobank Vials and Bank-It™ Systems.
Store samples conveniently with the added advantage of barcoding with Thermo Scientific™ Nunc™ Barcoded Loose Rack for Cryobank Vials and Bank-It™ Systems.
Volumen: Rahmen mit Barcode, losemL
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Nunc Cryobank loses Rack für 0.5 ml- und 1.0 ml-Cryobank-Röhrchen, mit 1D-Barcode, 10 Gestelle/Karton
Kapazität (metrisch) 0.5 mL (Tube), 0.1 mL (Tube)
Aufnahmevermögen 0.5mL and 1.0mL Cryobank Tubes
Typ Barcoded Loose Rack
Codierung Mit 1D-Barcode
Fläschchentyp 0.5 ml- und 1.0 ml-Cryobank-Röhrchen
Farbe Schwarz
Verpackung 10 Racks/Karton
Anzahl pro Packung 10
Anzahl pro Karton 10
Zur Verwendung mit (Geräte) Cryobank Röhrchen und Bank-It