Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Kryoröhrchen für Biobanking und Zellkulturen
Nunc Cryotubes and accessories are designed to work together and provide the best solutions for the most trusted sample storage applications.
Marke: Thermo Scientific™ 368632
Beschreibung
Thermo Scientific™ Nunc Cryotubes and accessories are designed to work together and provide the best solutions for the most trusted sample storage applications.
Φ 12,5mm. Zur Lagerung von Zellkulturen, Bakterien und anderen Proben bei Tiefsttemperaturen. Einsetzbar in Tiefkühlgeräten, ebenso in gasförmigem und flüssigem Stickstoff. Lagerung in flüssigem Stickstoff nur mit CryoFlex Schlauch. Aussengewinde für Lagerung in Tiefkühlgeräten, sowie in der Gasphase des flüssigen Stickstoffs. Innengewinde mit Silikondichtung für bestmögliche Dichtigkeit. Sternfuss für Einhandbedienung. Mit CE-Kennzeichnung. Steril.In wiederverschliessbaren ZIP-Beuteln.
Andere Grössen und Masse auf Anfrage.
Weitere barcodierte Röhrchen auf Anfrage.
Volumen: 1,8mL
Gesamtlänge: 49mm
Boden: U
Freistehend: Standring
Schreibfeld: Ja
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind.