Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Kryoröhrchen für Biobanking und Zellkulturen
Artikelnummer. 11361675
Change view
Click to view available options
Bodenform:
Konisch
Rund
Kapazität (metrisch):
0.5 ml
1.0 ml
1 ml
1.8 ml
3.6 ml
4.5 ml
Gewindetyp:
Außen
Innen
intern
Modell:
Freistehend
Nicht selbststehend
Packungsgröße:
1200 Stück
1500 Stück
1800 Stück
2500 Stück
300 Stück
400 Stück
450 Stück
500 Stück
960 Stück
Artikelnummer. Bodenform Kapazität (metrisch) Gewindetyp Modell unitSize
11361675 Konisch 4.5 ml intern Freistehend 1200 Stück
10257752 Konisch 0.5 ml Innen Freistehend 960 Stück
10320013 Konisch 1.0 ml Innen Freistehend 960 Stück
10544641 Konisch 1 ml Außen Freistehend 500 Stück
10030711 Rund 1 ml Außen Nicht selbststehend 500 Stück
10545601 Konisch 1 ml Außen Freistehend 500 Stück
10529881 Konisch 1 ml intern Freistehend 500 Stück
10669071 Rund 1.8 ml Außen Freistehend 450 Stück
11311665 Rund 1.8 ml Außen Freistehend -
10534641 Rund 1.8 ml Außen Nicht selbststehend 500 Stück
11301635 Rund 1.8 ml Außen Freistehend 1800 Stück
10080601 Rund 1.8 ml Außen Freistehend 450 Stück
11341675 Rund 1.8 ml intern Freistehend 1800 Stück
10577391 Rund 1.8 ml intern Freistehend 450 Stück
10674511 Rund 1.8 ml intern Freistehend 450 Stück
10004220 Rund 1.8 ml intern Nicht selbststehend 500 Stück
10452802 Rund 1.8 ml intern Nicht selbststehend 2500 Stück
10070731 Rund 3.6 ml intern Freistehend 400 Stück
10789871 Rund 3.6 ml intern Nicht selbststehend 400 Stück
10173772 Rund 3.6 ml Innen Nicht selbststehend 1500 Stück
10633452 Rund 4.5 ml Außen Freistehend 300 Stück
11381615 Rund 4.5 ml Außen Freistehend -
10356331 Rund 4.5 ml Außen Freistehend 300 Stück
10716922 Konisch 4.5 ml intern Freistehend 300 Stück
10358131 Rund 4.5 ml intern Nicht selbststehend 300 Stück
25 options
Artikelnummer. 11361675
Marke: Thermo Scientific™ 379146
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Speichern Sie Proben von der allgemeinen Kühllagerung bis zur Lagerung in der Gasphase über flüssigem Stickstoff mit Thermo Scientific™ Nunc™ Kryoröhrchen für Biobanken und Zellkulturen.
Thermo Scientific™ Nunc Kryoröhrchen und Zubehör sind kombinierbar und stellen die beste Lösung für die zuverlässige Lagerung Ihrer Proben dar.
  • Nicht zytotoxische und nicht mutagene Rohstoffe sowie pyrogenfreie IVD-kompatible Röhrchen für zusätzliche Probensicherheit
  • Erhältlich mit Innen- oder Außengewinde
  • Höchstmögliche Sterilitätsgarantie bei einem SAL-Wert von 10-6
  • Geeignet für allgemeine Kühllagerungen (+4 °C) bis zur Lagerung in der Gasphase von flüssigem Stickstoff
  • Nicht sterile Röhrchen mit separaten Verschlüssen sind für weniger anspruchsvolle Anwendungen in Großpackungen erhältlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Durchmesser (metrisch) 12.5 mm
Produkttyp Röhrchen für Kryolagerung
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0.492 in.
Kapazität (metrisch) 4.5 ml
Bodenform Konisch
Material Polypropylen
Gewindetyp intern
Länge (angloamerikanisch) 3.622 Zoll
Länge (metrisch) 92 mm
Anzahl pro Packung 300
Modell Freistehend
RNase-frei Ja
Dampf LN2 (bis -150 °C) Ja
Produktlinie Nunc
Sterilität Steril
Einhandbedienung Ja
Verpackungsmenge 300/Packung
Verschlussmaterial Polypropylen
Kapazität (angloamerikanisch) 0,152 oz.
DNase-frei Ja
Verschlusstyp Schraubverschluss
Bedruckt Ja
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.