Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Zellschaber
Beschreibung
Der sterile, nicht-pyrogenische Thermo Scientific™ Nunc™ Zellschaber mit einstellbarer Klinge ermöglicht eine bequeme mechanische Ernte der adhärenten Zellen aus Kulturgefäßen. Erhältlich in 2 Längen für eine breite Palette an Kulturgefäßen.
- Griffe aus flexiblem Polystyrol
- Vorsterilisiert und einzeln verpackt
- Klingenlänge: 1,7cm (0,66)
Bestellinformationen:
- 179707: zur Verwendung mit 75 bis 175 cm2-Zellkulturflaschen
- 179693: zur Verwendung mit 25 bis 80cm2-Zellkulturflaschen
Spezifikation
Spezifikation
| Länge (angloamerikanisch) Sägeblatt | 0,6299 in. |
| Länge (metrisch) Sägeblatt | 16mm |
| Breite (angloamerikanisch) Sägeblatt | 0,6889 in. |
| Breite (metrisch) Sägeblatt | 17,5mm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | 75-175 cm2 Kolben |
| Länge (angloamerikanisch) Griff | 12,5 in. |
| Länge (metrisch) Griff | 32cm |
| Anzahl pro Packung | 1/Pk. |
| Anzahl pro Karton | 250/Cs. |
| Produkttyp | Zellschaber |
| Mehr anzeigen |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.