Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Petrischalen mit tiefer Form für die Bakteriologie
Artikelnummer. 10765954
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
60 mm
100 mm
150 mm
Packungsgröße:
12 Stück
300 Stück
400 Stück
72 Stück
Artikelnummer. 10765954
Marke: Thermo Scientific™ 4031
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Kultivieren Sie Pilze, Bakterien und andere Mikroorganismen mit den Thermo Scientific™ Nunc™ Petrischalen mit tiefer Form für die Bakteriologie.
  • Förderung größerer Plaques für effizienteres Bibliothek-Screening
  • In automatisierten Systemen verwendbar
  • Steril; Einmalgebrauch
  • Tiefe Petrischalen ermöglichen eine längere Kultivierungszeit
Bestellinformationen:
12 Stck. pro versiegelter Plastikhülle.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Verschlusstyp Stapelbar
Bodenform Flach
Einwegprodukt Einwegprodukt
Material Polystyrol
Form Rund
Sterilität Steril
Typ Petrischale
Wellanzahl 0
Anzahl pro Karton 300
Anzahl pro Packung 12
Lüftung Ja
Höhe (metrisch) 26 mm
Höhe (angloamerikanisch) 26 in.
Durchmesser (metrisch) 100 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.